组织解离
去除组织的支架和结构性支持对于细胞活力及多种下游应用的成功至关重要,而这需要用于细胞分离和组织解离的酶。应根据细胞分离需求来选择合适的组织解离酶,包括胰蛋白酶、胶原酶、木瓜蛋白酶、核酸酶、透明质酸酶、弹性蛋白酶和蛋白酶XIV等。我们的酶具有广泛的特性、卓越的酶活和批次间一致性,可帮助您实现新的突破。
产品
胶原蛋白酶
胶原蛋白酶 可切割天然三螺旋胶原蛋白中的肽键。由于具有水解天然胶原蛋白的独特能力,其广泛用于动物组织细胞分离。胶原蛋白酶存在于多种微生物和不同的动物细胞中。最有效的胶原酶是由厌氧细菌溶组织梭状芽孢杆菌分泌的“粗制”胶原酶。其中,溶组织梭状芽胞杆菌胶原酶分子量为68,000至125,000 Da,是一类需要锌和钙的金属蛋白酶。我们纯化的胶原酶产品仅含有痕量的酪蛋白酶(蛋白水解的)或梭菌蛋白酶活性。此外,我们的胶原蛋白酶产品同时适用于无血清和含血清的培养条件,且非常温和,能保持较高的细胞活性。纯化的VII型胶原酶还包含经过细胞培养测试以及无菌过滤的版本。如需更多信息,请访问我们的 胶原酶, Dispase®, 和 Liberase® 酶技术资源页面。
Roche 胶原蛋白酶和 Liberase® 酶
此外, 欢迎搜索我们的具有广泛特性的Roche胶原蛋白酶和 Liberase® 酶组合。Roche 胶原蛋白酶系列适用于各种细胞类型,而我们的Liberase®酶系列将胶原酶I和II与Dispase®或嗜热菌蛋白酶相结合,适用于多种组织类型。每种Roche组织解离酶都具有卓越的酶活和批次间一致性,可帮助您实现新的突破。
胰蛋白酶
胰蛋白酶是一种常用于贴壁细胞系分离和组织解离的丝氨酸蛋白酶。通常,粗胰蛋白酶制剂对于两种应用都更有效。从培养基底物除去细胞的最常用方法是用胰蛋白酶或胰蛋白酶/EDTA溶液处理。胰蛋白酶的浓度范围为0.025%至0.5%。然而,用浓度太高的胰蛋白酶孵育细胞太长时间,会破坏细胞膜并杀死细胞。胰蛋白酶可单独或作为其他酶的补充而用于解离组织。如需更多信息,请访问我们的 胰蛋白酶技术资源页面。
其他组织解离和细胞分离酶
我们全面的产品组合包含各种组织解离酶,可满足您特定的细胞培养或组织解离需求。例如,透明质酸酶在组织解离中常用作蛋白酶的补充。它可催化透明质酸、软骨素、4-和6-硫酸软骨素和皮肤素中N-乙酰半乳糖胺或N-乙酰半乳糖胺硫酸和葡萄糖醛酸之间的1,4-b-D-糖苷键的随机水解。多种核酸酶(如 DNase和RNase )可降低收获过程中因受损细胞的核释放而造成的粘度。其中,木瓜蛋白酶是一种源自木瓜乳的相对非特异性的巯氢基蛋白酶。木瓜蛋白酶 可单独或与其他蛋白酶(如胶原蛋白酶)一同使用。如需更多信息,请探索我们的酶和技术资源以满足您的组织解离和细胞分离工作流程需求。