Merck
主页Services软件和数字化平台Belysa® 免疫分析曲线拟合软件
Belysa® 免疫分析曲线拟合软件
科学家正在使用Belysa®免疫测定曲线拟合软件的质谱,其可适用于分析来自Luminex® xMAP®平台(xMAP® INTELLIFLEX、Luminex® 200™、FLEXMAP 3D®、MAGPIX®仪器)和SMCxPRO®超灵敏分析仪的数据。
Belysa®免疫测定曲线拟合软件
无论是Luminex®多重分析、SMC®试剂盒还是ELISA,Belysa®免疫分析曲线拟合软件都能从设计上让您对数据充满信心。我们的Belysa®分析软件通过Lumine® xMAP® 平台(如xMAP® INTELLIFLEX、Luminex®200™、FLEXMAP3D®和MAGPI®仪器)以及SMCxPRO®超灵敏分析仪提供曲线拟合功能,以.csv格式输出文件。
易于使用的Belysa®软件使用的是当前通用的方法和原理进行设计,它提供了一个可基于多重免疫测定中的单个标准曲线对数据进行正确拟合的环境,可增强实验完整性和重现性的数据卫生指标,以及一个在数据被用于模拟生物学结果之前对其进行评估的用户友好型工具。 
欢迎订阅Analyte Update和Analyte Quarterly
欢迎订阅我们的Analyte Update,掌握免疫分析的最新研究趋势和我们的最新产品,或在Analyte Quarterly探索我们当前的免疫分析产品。
轻松实现标准曲线的可视化
Belysa®分析软件可以显示单点和多重数据,帮助用户立即实现校准曲线以及标准点、对照和样品分布的可视化。软件还能为您提供根据曲线得到的其他信息,此外,还包括通过Belysa®软件算法重新拟合曲线的选项。在优化后立即重新计算插值数据(例如,斜率方程、定量下限(LLOQ)或报告样本值)。
另外,软件的详细视图可以帮助您更好地观察分析参数。采用两组标识符,帮助用户注意潜在偏差、软件定义规则警告(例如,不可检测(ND)的样本),以及用户定义参数(例如,回收率%)。
通过Belysa®曲线拟合软件实现免疫测定标准曲线的可视化
图 1.通过Belysa®软件轻松实现标准曲线的可视化。
快速测试不同运行批次之间的平行度,同时比较校准曲线
对于希望比较标准曲线的研究人员,Belysa®软件也为其提供了选项,可以测试同一分析不同运行批次之间的平行度数值。假设:如果曲线相似,那么在用于其他测定后,将得到相似的样品报告结果。我们还为那些希望检查测试材料与标准版本一致性的研究人员提供了第二个相对性指标。
此外,Belysa®软件还可以提供多重数据的平行曲线可视化选项,使得用户可以快速查看曲线之间的关系。该功能的计算值查看起来非常方便,会直接显示在下部窗口中,该数值也可以以图形和数字方式显示在输出文件中。
综上所述,Belysa®软件提供的这些功能有助于研究人员检查每次的分析结果,并确认其是否成功运行。如果分析是在多板研究或纵向研究中进行的,我们的Belysa®软件可以帮助您确认方法的一致性,以及得到的数据是否存在实验偏差,从而避免影响最终结果。
通过Belysa®数据分析工具测试不同运行批次之间的平行度,并同时比较免疫测定的标准曲线。
图 2.通过Belysa®数据分析工具轻松检测平行度和标准曲线。
BELYSA®分析软件版本1.2主要特点
  • 曲线拟合优化(4pl、5pl、线性、竞争、三次样条)
  • 单分析物和多分析物查看
  • 稳健的自动标记和数据卫生功能
  • 用于多条比较曲线的相对效能分析
  • 现代的外观和感觉
  • 灵活的授权机制。激活加密狗打开任何副本。
系统要求
  • 计算机配有: 
    o   Microsoft Windows 10或更高版本o
    o   macOS 
  • 在USB上要有一个自由使用的USB连接端
  • 一个Belysa®许可证激活加密狗
通过预先录制的网络研讨会、应用说明、技术文章等,探索一种仔细查看您生成的数据的独特方式。