Merck
主页Products制药和生物制药生产色谱反相/正相色谱树脂
反相/正相色谱树脂
两瓶PharmPrep®硅胶吸附剂,用于纯化肽和小分子蛋白,小的适合实验室规模,大的适合工业规模。两个都有蓝色标签说明其可满足生产工艺中的各种分离要求。
我们的硅胶色谱吸附剂和凝胶提供各种选择来满足您的分离需求:无论您需要良好的可重复性和最佳分辨率,还是更经济的多功能材料,我们的正相和反相产品包括可用于所有生产规模的硅胶产品。
相关资源
  • Guide: Biochromatography Portfolio Guide
    Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
  • Guide: Chromatography Product Selection Guide
  • Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
    PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
  • Datasheet: LiChroprep® Sorbent
    Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
反相色谱吸附剂
PharmPrep® P RP 吸附剂用于高效地精制胰岛素等小肽和其它药物活性成分,包括抗生素和激素。这些吸附剂也可以不锈钢预填充柱的形式提供。
LiChroprep® RP 吸附剂为多肽纯化工艺带来快速、有效、可重复的分离。
正相色谱吸附剂
我们的PharmPrep® P SiLiChroprep® Si 产品适用于生物制药和药物活性成分的经济、可靠的精制。
标准化硅胶
我们的标准化硅胶广泛用于纯化数以吨级的高价值化合物。这些硅胶是针对吸附和色谱工艺生产,具有多种颗粒尺寸和500g 至400kg的包装尺寸。
硅胶60是形状不规则的硅胶基质,是简单吸附工艺和正相色谱的理想选择。
多功能吸附剂
氧化铝, 孔径有 6 mm、9 mm和 15 mm,是一种可用于制备色谱的多功能吸附剂。 氧化铝具有高于硅胶的pH稳定性,在碱性范围内尤其如此。
标准化 氧化铝 90 是一种中等孔隙率的吸附剂,常用于需要碱性氧化铝的阳离子交换特性的场合。 它可用作活性炭的替代品。
Florisil®硅酸盐是一种极性的、高度选择性硅酸镁凝胶,适用于类固醇、生物碱和抗生素的分离。