蛋白亚单位疫苗生产
蛋白亚单位疫苗工艺流程
蛋白亚单位疫苗使用纯化的重组病毒蛋白片段作为抗原,刺激免疫系统产生保护免疫。由于病毒蛋白片段无法引起感染,因此基于重组蛋白的疫苗公认比减毒或灭活活病毒更安全。然而,蛋白质疫苗产生的免疫反应可能比其他疫苗类型产生的免疫反应弱,因此可能需要使用佐剂。亚单位重组蛋白可以使用多种方法获得,包括微生物发酵、哺乳动物细胞和昆虫细胞。随后需要借助强大的下游工艺去除任何杂质和污染物,然后进行最终的无菌过滤和灌装。
优化上游生产力
虽然有不同的平台可用于重组蛋白亚单位疫苗上游生产,但必须优化所选方法,方可实现生产目标,确保可重现和放大。
中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞易于转染且蛋白产量高,是重组蛋白生产的首选。也可选用昆虫细胞生产重组蛋白——相对于哺乳动物细胞,更具性价比、可放大且要求更低。
最大限度提高下游回收率和杂质去除率
下游纯化需要捕获和浓缩疫苗抗原并去除工艺/产品相关的杂质,本质上具有挑战性且成本高昂。在生产过程中,亚单位重组蛋白特别难以与副产物(例如截短形式)分离。因此,必须通过一系列下游解决方案优化工艺,最大限度提高回收率。
通过无菌过滤、配制和最终填充确保患者的安全
为了确保患者的安全,充足蛋白亚单位产品必须采用0.22 µm过滤器进行无菌过滤。可使用一次性用品进行疫苗配制;含有制剂试剂的一次性袋可通过无菌快速接头连接任何混合仪。在完成配制后,可将疫苗无菌转移至一次性灌装系统,用于最终的灌装和分瓶。
将质量融入整体工艺
通过部署用于数据收集、监控和分析的软件,并将工艺分析技术 (PAT) 集成到生产工作流程,可以带来更好的工艺透明度、敏捷性、灵活性,更有质量保障。拉曼光谱用作PAT的众多工具之一,它可持续监测样品的分子组分,揭示关键工艺参数 (CPP) 和关键质量属性 (CQA)。
相关技术文章
- See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- 我们开发了多种工具,可让您比以往更快、更轻松地为您特定的CHO克隆开发优化的培养基配方。
- This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Adjuvant selection is dependent on vaccine formulation and individual application. Effectiveness and safety are of primary importance in adjuvant selection, yet a number of other characteristics must be considered.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- mRNA技术采用非病毒递送系统,具有极高的多样性。将mRNA递送到细胞的胞质溶胶中可诱导目的蛋白表达,发挥治疗性或预防性作用,作为抗原刺激机体产生免疫反应获得免疫保护,替代有缺陷的蛋白功能或激活抗肿瘤反应。
- 了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。
查找更多文章和实验方案
澄清
澄清
澄清用于将重组蛋白与一系列杂质分离,为下游工艺准备原料流,需要用到pDADMAC 10% 溶液,以及Millistak+® Po一次性深层过滤器系统、Millistak+® HC Pro Pod深层过滤器或Clarisolve® Pod一次性深层过滤器等全新改良的深层过滤器
下游 - 切向流过滤
切向流过滤有助于确保高产量、工艺效率和重组蛋白亚单位回收率,同时有助于去除杂质。我们的产品组合包括用于超滤/洗滤/用Pellicon® 2盒式超滤膜包、超滤/洗滤/用Pellicon® 3盒式盒式超滤膜包以及超滤/洗滤/用Pellicon®盒式超滤膜包,以及Mobius® TFF 80一次性系统
下游——层析和病毒清除
使用Mobius® FlexReady色谱解决方案和色谱树脂进行下游纯化,以捕获和/或精制色谱,并使用层析膜进行精制。浓缩重组疫苗抗原,分离非必要的杂质和污染物,并使用Viresolve® Pro解决方案或Mobius® FlexReady大规模病毒过滤解决方案确保病毒清除,是该工艺的重要组成部分。
- 了解有关用于纯化糖蛋白的新型混合模式阳离子交换树脂Eshmuno CMX的更多信息。
制成品无菌过滤和灌装
使用Millipak® Final Fill灌装过滤器、Mobius®一次性混合溶液、Mobius® 2D和 3D 组件和存储系统以及Novaseptum® Go无菌采样解决方案进行可靠、稳健的蛋白亚单位疫苗无菌过滤、配制和制成品灌装,对于确保患者安全至关重要
分析软件和PAT技术
工艺分析技术(PAT)和Bio4C ProcessPad™数据分析软件和Bio4C Orchestrator™自动化软件可通过在线实时监控工艺,提高蛋白质亚单位疫苗生产工艺质量。
- 了解更多有关内置Bio4C™ PAT拉曼软件的ProCellics™拉曼分析仪的信息
相关资源
- 白皮书:疫苗生产
合作帮助攻克疫苗生产工艺挑战
- 白皮书:被忽视的热带疾病
改进新型重组蛋白疫苗的生产模式
- 白皮书:亚太地区疫苗生产的市场观察和前景
我们公司委托经济学人智库Clearstate 研究了亚太地区疫苗生产的前景
- 白皮书:从实验室到市场:疫苗技术转让
本白皮书概述了热带疾病疫苗生产平台的技术转让流程——该平台后转用于SARS-CoV-2 疫苗工艺开发
- 活页:用于您疫苗工艺的Sf-RVN®昆虫细胞系
提高生物工艺安全性
- 文章:一步纯化工艺多功能亲和系统开发
A组链球菌疫苗案例
- 海报:Eshmuno CMX树脂
用于纯化糖蛋白的新型混合模式阳离子交换树脂