Merck
单克隆抗体特征鉴定和质量控制
确保药物安全性和有效性的关键
主页完整的产品系列单克隆抗体(mAb)特征鉴定和质检滴度测定
单克隆抗体(mAb)的特征鉴定和质量控制对于确保其有效性和安全性至关重要。HPLC和质谱等是评估各种特性(例如聚集体、电荷变异体和翻译后修饰(PTM))的关键分析技术。我们广泛的产品选择可帮助您对单克隆抗体进行详细分析和评估,维持质量和有效性。
单克隆抗体滴度测定
在单克隆抗体(mAbs)特征鉴定和分析时,滴度测定可测定样品中单克隆抗体的浓度或效力,是保持治疗性单克隆抗体效力和安全性的关键。Protein A亲和色谱是一种强大的工具,可选择性捕获和纯化单克隆抗体,确保最终产物的一致性和质量。​
我们的高效液相色谱(HPLC)柱专为单克隆抗体滴度测定中的蛋白质分析而设计。Chromolith® WP 300 Protein A HPLC色谱柱专用于监测细胞培养上清液中的单克隆抗体滴度和产量测定。该程序优化了单克隆抗体滴度,有助于确定收获单克隆抗体产物的理想时机。 
我们可靠的流动相缓冲液可携带样品通过HPLC柱,以控制分析过程中单克隆抗体与杂质的分离和洗脱。  选择各种HPLC 级缓冲液,以减小HPLC流动相中的pH波动。 
在单克隆抗体生产中使用我们的非凡品级溶剂,最大限度降低杂质风险。我们的高纯度溶剂经过严格的纯化工艺处理并通过优级测试,确保符合客户规格要求。 
相关类别
HPLC柱装在实验室仪器中。实验室工作人员手戴蓝色丁腈手套。
HPLC色谱柱
监测细胞培养上清液中的单克隆抗体滴度并进行产量测定,以实现理想的产物收获。
五位科学家身穿白色实验室外套、戴着护目镜和蓝色丁腈手套,在实验室内的不同站点工作,操作化学分析仪器并填充玻璃烧杯和小瓶。
流动相缓冲液和缓冲盐
选择具有正确纯度、相容性、溶解度和强度的HPLC级缓冲液。
手戴蓝色丁腈手套的实验室工作人员打开带有Supelco®品牌标签的棕色大号溶剂瓶。图中仅显示工作人员的手和小臂。背景可见一个棕色小溶剂瓶和两个白色小瓶。
高纯度溶剂
在单克隆抗体生产中使用我们的非凡品级溶剂,最大限度降低杂质风险。
相关文章
相关网络研讨会
提高MS灵敏度的方法技巧
全新升级的Milliflex® Rapid 2.0系统仍基于成熟的ATP生物发光技术,在提供惯常性能的同时,还新增了一系列新功能。
优化生物分析工作流程
探索对人类和动物血清中的单克隆抗体和蛋白质进行定量分析的简单、高通量方法。
探索我们的产品和服务