Merck
主页Products临床检验和诊断ProClin™防腐剂
ProClin™防腐剂
ProClin防腐剂是体外诊断行业中最有效的一种水溶性防腐剂,广泛用于头部企业生产的1000多个FDA注册IVD试剂盒。ProClin产品在低工作浓度下快速有效地抑制广谱微生物,有助于延长IVD试剂的保质期。ProClin防腐剂提供方便获取的4种配方,丰富的选择确保满足各种不同需求。了解ProClin产品更多信息
Proclin™杀菌防腐剂抑制微生物Krebs循环的多个位点
ProClin™防腐剂作用于Krebs循环的四个关键位点:丙酮酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶和NADH脱氢酶。所有的细菌及真菌至少拥有部分KREBS循环,所以ProClin活性具有广谱适用性。
ProClin™防腐剂提供适合所有生产工艺和体积的方便包装大小。除了四种配方外,我们还提供ProClin™支持产品,如ProClin™标准品ProClin™多合一试剂盒,用于测试和评估ProClin™防腐剂对于特定诊断试剂或分析的适用性。
ProClin™多合一试剂盒(48119-U)包含所有4种配方的5mL瓶装各一份,是评估ProClin™各产品特定适用性的绝佳工具。四种配方的属性区别参见技术参数表。想要了解ProClin™防腐剂对试剂的保护效果?索取试用样品
尽管ProClin™产品着重强化了安全性,但独立实验室研究已证明,其防腐效率与同类的首选产品(如硫柳汞和叠氮化钠)相当甚至更高。 
ProClin™防腐剂限用于IVD检测开发,仅可用于IVD生产。 
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canadas Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkeys Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
ProClin™防腐剂系列提供多种配方和包装规格满足您的不同需求。