Merck
质粒DNA纯化
环形双链的质粒DNA,显示双螺旋结构,用不同颜色代表各碱基对。
质粒纯化常用于分子克隆、转化和重组蛋白表达。质粒纯化试剂盒现可提供多种细菌培养规模和相应的质粒产量(miniprep、midiprep、maxiprep、megaprep和gigaprep)选择。  
我们的质粒试剂盒可以可靠地分离高质量的质粒DNA。这些试剂盒:
  • 采用先进的硅胶结合和洗脱技术设计
  • 与真空和离心形式兼容
  • 不含苯酚/氯仿
这些产品使研究人员能够最大程度地提高工作流程的再现性,并最大程度地减少获取用于转染、测序、PCR和其它下游应用的质粒DNA所花费的时间。 
GenElute™质粒miniprep试剂盒
GenElute™质粒miniprep试剂盒可从大肠杆菌培养物中简单、快速、高效地提取质粒DNA。这种试剂盒结合了硅胶膜技术和离心柱形式的便利性。
产品特性:
  • 每个试剂盒的制备量比其他领先供应商高出40%
  • 每毫升培养液最多纯化提取20 µg质粒DNA
  • 可在30分钟内最多纯化24份质粒DNA样品
  • 无需苯酚/氯仿提取或乙醇沉淀
GenElute™ HP质粒纯化试剂盒
Mini、Midi和Maxiprep级的GenElute™ HP质粒纯化试剂盒可在30分钟内纯化出高质量的质粒DNA,而Mega和Gigaprep级试剂盒则需要1.5小时。
  • 可在更短时间内,从收获的细菌培养物纯化出质粒DNA
  • 最多可获得25 mg (Mini)、350 mg (Midi)、1.2 mg (Maxi)、5 mg (Mega)和15 mg (Giga)高拷贝数质粒DNA
  • 提供真空或离心形式灵活选择(Mega和Gigapre版仅提供真空形式)
  • 无需苯酚/氯仿提取或乙醇沉淀
  • 试剂盒室温条件下性能稳定,方便储存
Genopure质粒提取试剂盒
罗氏Genopure™midi和maxi prep试剂盒采用阴离子交换色谱法进行质粒纯化。改良的碱裂解方案针对LB培养基中生长的细胞培养物进行优化,可用于分离DNA。在阴离子交换之前,裂解物是进行过滤而不是离心,从而缩短了质粒制备时间,并完全去除了纯化产物中的SDS。
  • 在阴离子交换之前采用预折叠过滤器澄清裂解物而不是进行离心,从而减少DNA剪切作用。
  • 采用即用型试剂节省时间(动手时间为10分钟/总时间为75分钟)。 。
  • 可纯化所有大小和类型的质粒,甚至BAC DNA。
  • 使用高速重力流动柱同时处理多个样品。
  • 避免使用有害的有机化合物,如氯化铯、苯酚、氯仿和溴化乙锭。
GenElute™无内毒素质粒制备试剂盒
内毒素会降低不同真核细胞系的细胞活力和转染效率;在使用哺乳动物细胞和其他真核细胞进行特定转染实验时,内毒素会影响实验结果和可重现性。GenElute™无内毒素质粒制备试剂盒可简便、快速、经济高效地纯化质粒DNA
(< 0.1 EU / mg DNA),实现高效转染。
  • 转染效率和产量超过市场领先的竞品
  • 可纯化出无内毒素的质粒DNA(≤0.1 EU / mg DNA)
GenElute™ miniprep五分钟质粒制备试剂盒
GenElute™ miniprep五分钟质粒制备试剂盒采用精简实验方案,可在约五分钟内制备出多达5 mg的高质量质粒DNA。
  • 从始至终仅需5分钟
  • 无需沉淀细胞或去除裂解物
  • 结合柱适用于任何标准实验室真空支架
  • 真空或离心实验方案可选
相关资源
  • Product Guide: Nucleic Acid Purification
    Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
  • Article: Plasmid DNA Purification
    分子生物学研究使用从基因组DNA、蛋白质、核糖体和细菌细胞壁中纯化的质粒。质粒DNA纯化有多种方法。
  • Article: DNA & RNA Purification
    从细胞、组织、血液、病毒等样品类型中提取和纯化基因组DNA、质粒DNA和总RNA的常用技术及其下游应用的概述。