一次性组件
不论您是计划将一次性生产组件引入到您当前的工艺中,还是想要了解一次性工艺培训的详情,Mobius® 2D和3D一次性组件和解决方案都可以满足您不断变化的生产要求。
Mobius®2D和3D反应袋组件
我们的Mobius® 2D和3D组件可提供高效、可放大的生物工艺流体管理解决方案,支持从培养基和缓冲液制备到最终灌装的应用。我们的解决方案完整齐全,拥有不同等级的认证,可为您的一次性技术提供更大的灵活性、机动性和支持力度。我们的组件和解决方案,旨在减少操作失误和工艺风险,同时提高效率。我们的® 3D反应袋组件采用专有的EZ折叠技术,使得其灌装和应用都非常简单。
Mobius® Essential组件限时低价。价格将于2024年3月31日后更改。点击此处查看产品。
我们致力于紧贴您的最新需求,持续开发高性能产品。为了保证您的生产无后顾之忧,我们提供可随时发货的标准组件,及时满足您的工艺需求。我们提供的产品包括:
|
可随时发货的一次性组件助您满足紧张的日程
Mobius® Essential组件是标准、现成、简单的生物工艺袋和管路组件。这类即拆即用的组件由我们成熟的 PureFlex™膜材 制成,提供2D袋子(1-50 L)和3D袋子(100–200 L)两种型号,以及生物工艺管路组件。
这类标准组件易于整合到您当前的工艺流程中,并可直接放大到 Mobius® MyWay 定制组件(使用PureFlex™膜)。
- 免除设计和生产的前置时间
- 通过Mobius® MyWay定制计划,可将1 L - 200 L规格轻松放大到高级组件
Mobius® Essential 基本组件限时特价。价格将于2024年3月31日后更改。点击此处查看产品。
需要我们根据您的工艺需求来寻找合适的 Mobius® Essential 基本组件吗?请填写一份简短表格,立即与我们的一次性产品专家联系。
Mobius®组件认证和发布检测
Mobius®组件可提供各种认证等级的产品。组件根据组件部件鉴定、生产中泄露测试水平以及组件生产后的批次测试等结果进行认证。认证水平是组件保质期和无菌声明的根据。
氦完整性生产放行测试 实现增加的完整性保证
Mobius® 一次性组件*也可用氦气密封完整性生产放行测试进行测试。.我们的氦气密封完整性测试 (HIT) 经验证可检测小至 2 µm 的缺陷,旨在测试整个一次性组件,包括管道和连接点。将 HIT 引入您的密封完整性保证策略可降低制造过程中泄漏或微生物侵入的风险。
* 用于氦气密封完整性测试的Mobius® 组件受设计空间规则的约束。详情见于氦气测试数据说明书。
认证等级 | 保质期 | 无菌性 | USP <85>内毒素, USP <788> 不溶性颗粒物 | 泄露测试 | USP <88>生物反应性 体内 (Class VI), USP <661> 理化检测 |
---|---|---|---|---|---|
2年 | 利用经验证25-40 kGy剂量进行后伽马辐照的灭菌 | 每批测试一个组件,后伽马辐照 | 100% 组件接受过氦气密封完整性测试 | 后伽马辐照 | |
金 | 2年 | 利用经验证25-40 kGy剂量进行后伽马辐照的灭菌 | 每批测试一个组件,后伽马辐照 | 100% 经过组件泄露测试 | 后伽玛辐照 |
银 | 2年 | 利用经验证25-40 kGy剂量进行后伽马辐照的灭菌 | 测试结果季度复核,后伽马辐照 | 过程中测试 | 后伽玛辐照 |
铜 | 无要求 | 进行25-40 kGy剂量的伽玛辐照 | 未测试 | 未测试 | 前伽玛辐照 |
基本物质 | 无要求 | 非无菌 | 未测试 | 过程中测试 | 前伽玛辐照 |
一次性膜技术
Ultimus® 膜 通过独特的编织尼龙(woven nylon)构造实现优异的强韧度和耐久性,适合大容量工艺处理。液体接触层不含动物源成分,浸出物少,由于不含Irgafos® 168试剂,有助于细胞健康生长。
我们的 PureFlex™滤膜 可作为Mobius® 一次性2D和3D反应袋的组件使用。PureFlex™和PureFlex™ Plus膜均由低可萃取率、化学耐受和零动物源性组分的单层流体接触膜组成,满足您在一次性使用生产全程所需的灵活性和稳定性。
想要了解Ultimus®膜?请在此联系我们的技术专员。
Mobius® 一次性组件由合规和控制智能平台Emprove® 计划提供支持。
作为产品信息辅助,Emprove®计划让您可以便捷获得Emprove®档案中可靠的技术、监管和供应信息,支持持续的风险评估。订阅我们的 Emprove® Suite,帮助您了解最新形势:除了访问 Emprove® 档案外,您还可以接收文件修改的更新通知,以及生成下载指标和报告。
请 点击此处了解更多信息。
通过质量控制和质量保证降低生物工艺风险
我们拥有遍布全球的销售渠道开发专家和工程师网络,依托BioReliance® 验证服务,可在系统演示、设计和部署、大规模过程模拟、可行性研究以及验证研究和归档等方面为您提供支持。
我们完整的风险管控方案包括:
- 部件和组件鉴定
- 试剂袋和组件生产工艺
- 完整性测试
- 包装、辐照和运输
相关产品资源
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
- White Paper: PureFlex™ and PureFlex™ Plus Disposable Process Container Films Extractables Evaluation
- Spec Sheet: Ultimus® Film
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films