Merck
Blazar®快速病毒检测
我们专有的Blazar®平台是一种先进的多重和简并PCR技术,用于符合当前监管指南的偶发性和物种特异性病毒检测。Blazar®平台是一种靶向分子方法,可在数天内提供准确、高灵敏度的病毒检测。通过对病毒家族基因组保守区域内的多个靶标进行扩增,相比于传统的PCR方法,我们的客户可对更广范围的病毒进行检测。
  • 快速 - 在几天内筛查病毒,并结合实验室自动化和数字报告,更快地发布批次产品
  • 灵敏 - 检测病毒和任何变种,最小可检测到10个基因组拷贝
  • 安全 - 经过全面验证且符合GMP标准的程序
相关产品文献
Blazar®平台的应用
超越单一目标病毒检测的多重方法
使用单组引物检测多个病毒家族的方法。图片显示了三个病毒家族(紫色为病毒家族1,粉色为病毒家族2,灰色为病毒家族3),每个家族都有多个变种。单组引物针对这些病毒家族的多个序列,如下图箭头所示。图中显示了相对荧光单位(RFU)与碱基对(bp)的关系,三个明显的峰值(Bin1为紫色,Bin2为粉色,Bin3为灰色)表示检测到每个病毒家族。分为A、B两部分,用绿色五角星表示。
A:简并引物能拓宽特异性
B:巢式PCR方法能提高灵敏度
C:毛细管电泳片段检测。在每个测试样本中添加内部阳性对照
Blazar®平台可用于实现新一代的生物加工策略 - 从工艺强化、互联加工到完全的持续生产 - 通过生产力的提高加快生物制造时间表。
通过用于快速分子检测的Blazar®平台加速推进生物制品项目并保持竞争优势。
通过下表进一步了解如何保持竞争优势及通过Blazar®平台加速推进生物制品项目。