病毒载体上游平台
基因疗法通过病毒载体将改造基因引入细胞。这意味着基因疗法药物的生产从上游生产病毒载体开始,下游加工时再进行纯化和浓缩。
目前上游生产面临的主要挑战包括:高生产力、产品质量、工艺稳健性以及商业化生产的可扩展性。我们优化的上游生产平台可最大限度地解决这些问题,并且背靠技术和监管专家支持,助力您在工艺的每一步骤和阶段都能做出正确的决策。
借鉴我们的经验,了解如何加速基于病毒载体的细胞和基因疗法开发。
我们的上游平台提供专为最高生产力而优化的配对细胞系和培养基。虽然经过配对优化,但各细胞系和培养基也可单独使用。辅以我们技术专家开发的详细实验方案,各平台均能发挥最佳性能,让您能够节省工艺开发时间并加速疗法走向临床。
我们细胞系的主要优势:
- 按GMP条件储存、经过全面鉴定、已检测外源试剂
- 可提供研究或临床/商业用途的授权
- 全程可追溯,并提供文件以供监管备案
我们细胞培养基的主要优势:
- 化学成分确定、无动物源成分
- GMP标准生产
- 有液体和干粉两种形式
VirusExpress®慢病毒平台
为慢病毒载体细胞疗法的工艺开发节约时间
为攻克慢病毒生产难题,我们的VirusExpress®慢病毒平台提供了基于转染技术的解决方案,经过优化的可放大上游工艺适于慢病毒悬浮生产。
HEK293T VirusExpress®细胞的主要优点
- 悬浮培养的细胞系生长密度高,存活率高,倍增时间较短
- 使用基于 PEI 的瞬时转染方法,可获得更高的慢病毒产量
- 按GMP条件储存、经过全面鉴定、已检测外源试剂
- 可提供研究或临床/商业用途的授权
- 全程可追溯,并提供文件以供监管备案
EX-CELL® CD HEK293病毒载体培养基的主要优点
- 支持高密度HEK293T细胞的快速生长
- 与用于病毒生产的 PEI 型转染试剂兼容
- 转染过程无需添加促进剂和增强剂
- 化学成分确定、无动物源成分
- GMP标准生产
- 有液体和干粉两种形式
VirusExpress® AAV平台
为基于HEK293细胞的基因疗法工艺开发节约时间
为攻克AAV生产难题,我们的VirusExpress®慢病毒平台提供了基于转染技术的解决方案,上游工艺经过优化适于AAV基于悬浮的可扩展生产。
HEK293 VirusExpress®细胞的主要优点
- 悬浮培养的细胞系生长密度高,存活率高,倍增时间较短
- 使用PEI瞬时转染方法,可实现更高的AAV产量
- 按GMP条件储存、经过全面鉴定、已检测外源试剂
- 可提供研究或临床/商业用途的授权
- 全程可追溯,并提供文件以供监管备案
Cellvento® 4HEK培养基的主要优点
- 活细胞密度和AAV产量提至最高
- 支持具有不同营养需求的多种HEK293细胞株生长
- 与用于AAV生产的 PEI 型转染试剂兼容
- 化学成分明确的、不含动物成分的细胞培养基
- GMP标准生产
- 有液体和干粉两种形式
Sf-RVN®平台
提高基于昆虫细胞的基因药物的安全性
昆虫细胞培养系统易于培养、不依赖转染,是AAV生产不错的替代平台。鉴于很多Sf-9昆虫细胞系都受到Sf弹状病毒污染,无Sf弹状病毒的Sf-9细胞系(Sf-RVN®)带来更高的病毒安全性,是AAV可扩展生产的有力选择。
Sf-RVN®平台包括风险控制增强的无Sf弹状病毒细胞系,以及适于AAV生产的高性能可扩展平台。
Sf-RVN®昆虫细胞系的主要优点
- 经过验证的无Sf弹状病毒污染的Sf9细胞株
- 特性与Sf-9细胞相同
- 按GMP条件储存、经过全面鉴定、已检测外源试剂
- 可提供研究或临床/商业用途的授权
- 全程可追溯,并提供文件以供监管备案
EX-CELL® CD昆虫细胞培养基的主要优点
- 优化用于Sf-9生长和生产
- 支持多种昆虫细胞系生长(Sf-21、S2、Tni和C636)
- 化学成分明确,不含动物成分
- GMP标准生产
- 有液体和干粉两种形式
相关产品资源
- Article: Scalability Challenges of Viral Vector Manufacturing
Scaling up viral vector production using adherent cell culture systems is challenging. Learn how suspension cell culture systems benefit large-scale bioprocessing.
- Article: Bioreactor Process Development and Scale-Up for Transient Transfection-Based Lentivirus Manufacturing in Suspension Cell Culture
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
- Article: Bioprocessing And Scale-Up Of Suspension HEK293 Cells For AAV Manufacturing
To address scalability challenges of AAV manufacturing, we developed an HEK293 suspension cell line that can be used across many serotypes. Get the data in this article.
- Article: Development of a Novel Sf9 Rhabdovirus-Negative Cell Line (Sf-RVN®) and Companion Chemically Defined Medium
See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- Article: Development of a Novel Cell Culture Medium for AAV Production With Multiple HEK293 Lineages and Process Optimization
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.