Merck
主页Products制药和生物制药生产澄清和收获
澄清和收获
澄清处理可降低生物反应器收获物中的杂质和颗粒物水平,以便将制备好的收获物用于下游纯化工艺。根据液流性质、生产规模和下游工艺步骤选择适合的分离技术。
我们的澄清产品系列包括过滤器和支架、预处理解决方案以及硬件和系统等,覆盖各种工艺需求,助您实现高效稳健的过滤效果,提高下游操作的成功率。   
一个工业级澄清过滤系统,多个柱形装置安装在金属框架上,搭配仪表和阀门,用于大规模过滤工艺。
澄清过滤器支架和系统
我们灵活的一次性深层过滤器硬件和系统适用于中试和大生产规模的澄清,特有的模块化Pod装置可在相同占地面积下进行工艺的扩大和缩小。
一系列澄清深层过滤器和预处理产品,大小不一,带蓝色柄,用于高效的过滤工艺。干净纯白背景。这些过滤器对于生物制药生产中的纯化环节至关重要,可保证高质量的终端产品。
澄清深层过滤器和絮凝解决方案
为制备用于下游色谱和纯化的细胞培养收获物,我们的 Millistak+® 和Clarisolve® 深层过滤器和絮凝聚合物为一次和二次澄清提供上游工艺解决方案。Millistak+® HC 和HC Pro可用作下游纯化工艺的定点精制过滤器。
三个白色柱状的澄清过滤器,用于去除制药和生物制药工艺液流中的颗粒物和微生物。蓝色背景。
澄清预过滤
澄清预过滤器去除制药和生物制药工艺物流中的颗粒和微生物。了解我们的澄清预过滤器如何在您工艺早期去除不可溶杂质,保护关键下游操作。