Merck
主页Services定制产品开发CHOZN®细胞系工程和开发
CHOZN®细胞系工程和开发
生成并分离高产量的细胞系或克隆需要投入大量的成本和劳力。然而,您也可将细胞系的工程改造外包给我们由训练有素的科学家所组成的CHOZN®平台开发团队,从而专注于开发新的疗法。
凭借在中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系基因组编辑方面积累多年的专业技能,我们可为您的生物制造和研究提供支持。我们的定制化服务使用了包括我们自己的CompoZr®锌指核酸酶(ZFN)技术在内的多种分子生物学方法,可提供有助于降低产品成本并缩短周期的高效细胞系。 
相关服务包括:
  • 用于生物生产的工程化CHO细胞系
  • 在您的CHO细胞系中定制开发
  • 在我们自己的CHOZN®GS CHO细胞系中进行重组细胞系的定制开发
每个细胞系工程改造项目都分为多个阶段,并且我们仅在某一阶段完成后才开具发票。为了使项目能够顺利进行,我们会与您的研发团队保持密切的技术交流,并在双方达成共识的情况下再进入各个新的阶段。
索取信息
CHO细胞系工程改造和基因修饰的外包流程
标准细胞系工程改造的项目阶段
  • 阶段1:项目启动及技术转移
  • 阶段2:ZFN设计及验证
  • 阶段3:ZFN制备、转染和活性确认
  • 阶段4:单细胞克隆与表征
  • 阶段5:支原体与无菌性测试和克隆递送
标准细胞系工程开发的项目阶段
  • 阶段1:项目启动及技术转移
  • 阶段2:表达载体构建
  • 阶段3:稳定池生成和表征
  • 阶段4:单细胞克隆与表征
  • 阶段5:遗传稳定性研究(可选)
  • 阶段6:蛋白质量评估(可选)
  • 阶段7:克隆安全性测试和转移
  • 阶段8:定制培养基、补料与工艺开发(可选)
  • 阶段9:MCB生成与表征(可选)
如需就您的需求进行讨论,请直接联系我们的团队,我们的科学家将与您取得联系。然后,我们将准备一份有关您项目详细信息的提案,并在得到您的批准后开始。
利用CompoZr®锌指核酸酶(ZFN)进行基因修饰
ZFN是创建新型CHO系的一种强大工具,它是一类经过工程改造的DNA结合蛋白,可在用户指定的位置形成DNA双链断裂。这些双链断裂会刺激细胞开始通过同源重组(HR)和非同源末端连接(NHEJ)的天然DNA修复过程。通过应用成熟且稳健的实验方案,我们的团队可进行靶向的基因组编辑,例如:
  • 具有靶向基因删除(敲除)的细胞系
  • 具有靶向整合(加入/敲入)的细胞系
  • 细胞系修饰
我们可提供以DNA质粒和mRNA形式的ZFN试剂。此外还荧光标记的ZFN,其可通过荧光激活的细胞分选(FACS)而对所需细胞进行富集。
您工艺的理想选择
  • 生物制药开发项目专长
  • 为您的精确需求而量身定制的模块化服务选项
  • 高成本效益地使用最新技术(CompoZr® ZFN,MISSION® RNAi)
  • 可立即使用的高效CHO细胞系
  • 可靠的记录文档和质量控制
  • 针对时间周期和交付物的专职管理