Merck
主页应用蛋白生物学蛋白质免疫印迹检测
蛋白质免疫印迹检测
免疫印迹实验室。蛋白质免疫印迹检测技术
免疫印迹是一种检测、分析和定量蛋白质的成熟分析技术,已被广泛用于在组织匀浆和细胞裂解液等复杂样品中检测特定的蛋白质分子。该技术通常会涉及通过凝胶电泳进行蛋白分离,然后将其转印到聚偏二氟乙烯(PVDF)或硝酸纤维素膜上。完成蛋白转印后,可对其进行染色观察并通过N端测序、质谱或免疫检测进行直接鉴定。 
在免疫印迹检测中,通过蛋白质与特异性抗体的结合来鉴定蛋白质。通常,在使用适当底物进行的化学发光或比色检测中,会联合使用一抗与偶联了HRP或AP的二抗。此外,也可使用荧光标记的一抗或二抗进行直接观察。
相关技术文章
  • 探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
  • 我们提供了广泛碱性磷酸酶和底物,可针对您独特的应用需求优化与抗体和其他蛋白质的结合。
  • Loading controls in western blotting application.
  • Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins extracted by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc. in the water.
  • The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
  • 查看完整内容 (42)
相关实验方案
查找更多文章和实验方案
免疫印迹已被广泛用于在生物化学领域检测特定蛋白的存在、确定翻译后修饰的程度、验证克隆应用中的蛋白表达、分析蛋白和生物标志物的表达水平、用于抗体表位定位以及检测临床环境中的疾病标志物。
随着对使用有限样品同时分析更多蛋白的需求不断提升,现有研究开始倾向于提升印迹技术的灵敏度和速度。例如,双重印迹可消除由非特异性相互作用引起的假阳性,Far-Western blotting可实现特异性蛋白间相互作用的检测,Southwestern blotting可用于鉴定与特异性DNA序列相互作用的蛋白,多次剥离印迹可提高通量并将印迹间的变异性降至最低。同时,其他新技术也在不断开发,以期减少产生信号所需的蛋白量并提高免疫印迹的定量能力。
工作流程
蛋白质免疫印迹检测的蛋白质细胞裂解。
蛋白提取
当使用细胞或组织进行检测时,必须在分析前将样品破碎以分离出蛋白。裂解和提取缓冲液使用去污剂来破坏细胞壁和细胞膜并释放蛋白质。应根据样品类型和目标蛋白的亚细胞定位来选择理想的缓冲液。
运行蛋白凝胶电泳的凝胶电泳槽。
蛋白凝胶电泳用于在印迹前对蛋白进行分离和区分。制备的蛋白混合物在聚丙烯酰胺凝胶上进行电泳,从而通过分子量和电荷对蛋白进行区分。
将蛋白质转印到PVDF膜上以便采用蛋白免疫印迹技术进行检测。
通过电泳在凝胶上分离的蛋白质被转印到PVDF或硝酸纤维素膜上进行固定。转印过程利用电流将蛋白质从凝胶转移到膜上(电印迹)。
采用一抗和HRP标记二抗及底物对靶蛋白进行免疫印迹检测。
通过将一抗与偶联了HRP或AP的二抗联合使用并采用适当的化学发光或比色底物,或使用荧光标记的一抗或二抗,对目标蛋白进行检测。
产品亮点
蛋白质印迹手册
蛋白质印迹手册
电子手册下载:蛋白质印迹手册 – 了解获取发表级蛋白质免疫印迹数据的诀窍和技巧。