分析试剂瓶
试剂瓶在分析过程和结果可重复性方面起到了重要作用。为了防止影响结果,试剂瓶必须是惰性的,且不含有可萃取或可浸出物。使用通过认证的针对特定应用的无污染物试剂瓶可以显著减少风险。我们提供全面广泛的Supelco® 产品,包括自动取样器试剂瓶、 通用型试剂瓶和试剂瓶配件 ,可用于样品采集、储存和处理。 Supelco®试剂瓶有各种颜色、尺寸、容量和材料组成。我们的试剂瓶和密封盖经过特别设计和生产,可实现最优HPLC、GC/MS和高通量分析性能。除了专业产品外,我们还提供:
|
|
质谱(MS)试剂瓶
我们通过认证的低吸附(LA)液相色谱-质谱用试剂瓶和试剂盒经过特别设计,可以降低表面活性,同时改善分析定量。QSertVial™微量取样设备包含一个300 μL熔融玻璃插入器,适合大多数自动取样器。我们通过认证的中心排液(CD)试剂瓶和试剂盒具有独特的锥形内底部,是微量应用的理想之选。通过认证的 Supelco® 试剂瓶、盖和隔垫可确保尽可能少的污染和气密密封性。
Mininert®阀
Mininert® 阀是高度独立的防漏密封盖,可用于螺口试剂瓶、钳口试剂瓶和合成砌块实验室容器。
预清洗试剂瓶
我们的预清洗1型硼硅酸盐透明或棕色玻璃试剂瓶已经在无磷清洁剂中清洗过,然后用自来水冲洗过三次,再用不含有机物的ASTM 1型水冲洗过。清洗后试剂瓶再装配上PTFE/硅树脂隔垫和开口式聚丙烯盖。
VOA(EPA)试剂瓶
挥发性有机物取样用VOA试剂瓶符合EPA标准。40 mL 试剂瓶有透明(1型,33膨胀)和棕色(1型,55膨胀)硼硅酸盐玻璃两种。
相关资源
- Brochure: HPLC Accessories
A Select Group of HPLC Accessories Designed to Maximize the Performance of Your HPLC System