Merck
主页Products分析化学标准物质石油化学标准品
石油化学标准品
暮色昏昏,前面一大片看不清庄稼的田野,视野中心是几个烟囱和建筑构成的工业场景。
石油化学标准品对于评估各种工业应用中的石油、汽油或其他石化产品的理化特性至关重要。我们提供检测石油、汽油或其他石化相关物质的广泛干粉标准品以及单组分和多组分溶液。  
我们的的标准品制剂符合美国测试和材料学会(ASTM)以及其他国际组织建议。这类石油标准品可正确检验和分析燃油,确保安全有效地使用。
阅读更多
相关产品资源
生物燃料
我们的多组分生物燃料溶液产品线专用于ASTM® D6584。这些预制溶液为分析师节省了宝贵的制备时间。其中含有根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产并认证的认证参考物质(CRM)溶液。我们的部分生物燃料标准品还可作为更环保的替代产品,可在不影响结果质量和功效的情况下,减少环境影响。
低游离和结合甘油含量是维持生物柴油燃料性能的关键。但游离和结合甘油均会促进喷嘴、活塞、阀门、过滤器和储罐上形成沉积。ASTM D6584提供了一种测定游离甘油和总(游离+结合)甘油的标准化方法。商业生物柴油生产商基于此方法判定生产的B100(100%生物柴油甲基酯)批次是否符合出厂标准或需要返工。
汽油和柴油
我们提供煤油、汽油和芳烃(如苯)定量CRM,适用于相关ASTM方法‒ ASTM D1319、ASTM D5880和ASTM 4053。
燃料和碳氢化合物
为测定石油、原油、炼油或其他基质中的碳氢化合物,我们提供了一系列干粉和溶液形式的参考物质。可供选择的产品包括用于气相色谱(GC)和高压液相色谱(HPLC)的分析和认证参考物质等级标准品。
硫基质CRM
我们提供的硫磺CRM选择包含Paragon Scientific产品,适于石油产品硫含量校准、验证或涉及石油产品硫含量分析的质量控制程序。我们的产品分析范围包括轻质矿物油、重质矿物油、合成柴油和煤油(无味)中的硫,硫含量范围0(空白)到5.0000%(50000 ppm)。所有产品均通过了ISO/IEC 17025和ISO 17034认证,可完全追溯至国际标准。这类产品以100 mL防伪玻璃包装形式提供,保质期为12个月。