Merck
主页Products细胞培养和分析细胞分析细胞计数设备
细胞计数设备
图中是一个穿着实验室工作服的人正在使用实验室设备进行实验。
准确、可重现地计数培养或从实体组织解离的细胞,对于监测增殖速率和细胞健康、分析转化或永生化成败,以及持续增殖或下游实验接种至关重要。
传统手动方法——如依靠肉眼计数的血细胞计数板——在某些高风险环境下可能适用。血细胞计数板虽然可广泛获取,却通量较低;混合、移液和计算依赖技术人员的准确操作;可能会使用生物危害性染料;数据则依赖手动记录。自动化细胞计数仪是更高通量的血细胞计数板替代方案,但大多数自动化细胞计数仪仍基于视觉技术从少量样品进行推断计数,且通常需要染料或(和)专用试剂。
Scepter™ 3.0 便携式自动细胞计数仪
手动计数方法对于现代研究实验室而言非常耗时,而多数自动计数仪体积庞大且价格昂贵,基于少量样品视觉计数且需要特殊的耗材和试剂。
Scepter™ 3.0细胞计数仪是唯一一款便携式、手持式自动细胞计数仪,也是唯一将库尔特阻抗计数的准确性和一致性引入超净台的设备。  其他自动计数仪不仅占用工作台空间,而且依赖于对象识别软件、手动聚焦和笨拙的上样舱,而Scepter® 3.0细胞计数仪真正实现了自动化,不会出现视觉式系统所伴有的错误。Scepter® 3.0细胞计数仪采用精密设计的微加工微流体传感器,可在短短30秒内完成单个样品中成千上万个细胞的计数、评估和计算工作,提供准确、可靠的细胞计数结果。
Scepter™ 3.0手持式细胞仪基于库尔特阻抗计数,快速、可重现且精确
Scepter 3.0手持式自动细胞计数仪
Millipore®工程的设计升级让Scepter™ 3.0计数仪更易使用:
  • 支持从仪器向打印机或实验室工作站无线数据传输
  • 可轻松无误存钱和转移数据的USB端口
  • 可安装在任何地方,方便存储和充电
  • 符合人体工学的控件布局,可轻松可持续使用
  • 显示屏尺寸更大,更易读取
Cell Comb细胞迁移划痕测定显微镜图像
血细胞计数板手动细胞计数设备
Millicell® 一次性血细胞计数板 
血细胞计数板最初设计用于血细胞计数,以往通常是一块带有精确容积小室和网格化玻璃表面的厚玻片,可对一定体积液体中的细胞进行显微计数。必须采用血细胞计数板进行高风险样品计数时,由于无需清洗和重复使用易碎且存在潜在危险的玻璃血细胞计数板和盖玻片,一次性的血细胞计数板能够为实验室提供保护。Millicell®一次性血细胞计数板由石英级光学塑料制成,使用方法类似于大家熟悉的Neubauer计数室。  一次性血细胞计数板可丢弃到生物危害废弃物中,无需盖玻片处理和计数设备消毒。
相关产品资源
产品亮点