Merck
代谢物文库
在实验室中,使用多吸管将含有紫罗兰色溶液的样品添加到代谢库试剂盒的深孔托盘中的特写照片。
代谢物文库和混合物
代谢物文库和混合物为代谢组学测试和分析中数百种代谢物的鉴定提供了便捷的解决方案,主要用于 MS 和 NMR 中代谢物的定性和定量分析、细胞功能测定和表型筛选。我们的产品系列包括:
  • 即用型标准品混合物溶液,适用于各种研究需求,如定量研究、疾病相关代谢物研究或 LC-MS 中的质控样品分析。
  • IROA Technologies 将含有多种代谢物的代谢物文库都单独铺设在 96 孔板中。每个文库都包含用户手册、孔板分布图和MLSDiscoveryTM 软件(用于数据提取、处理和存储 ,以创建内部文库)。
  • 涵盖关键代谢途径的小分子代谢物文库和试剂盒,包括糖酵解/糖异生试剂盒、磷酸戊糖试剂盒、TCA 循环试剂盒和尿素循环试剂盒。
阅读更多
代谢物标准品文库
我们的代谢物文库系列由 IROA Technologies 提供,包含广泛的代谢物类别,每种代谢物都单独置于 96 孔板中。这些高纯度(>95%)化合物以 7 个聚丙烯架的 96 孔板形式供应,每孔5μg干重,使用方便。代谢物可作为标准品单独或合并进样,每次进样可分析多种混合物。 
我们还允许订购单一孔板化合物,以更好满足您的研究需求。
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
TRUQUANT 酵母提取试剂盒
TRUQUANT 酵母提取试剂盒是一种精密的定量系统,可同时对小型生物样品中的数百种生化物质进行精确的生物测量。TruQuant 试剂盒将软件解决方案与 500 多种复杂的内部标准品结合在一起,以解决与电离效率低下及基质影响相关的问题。这种方法可实现抑制校正数据,确保不同平台定量结果的一致性,促进有效的化合物鉴定以及仪器的持续质量保证和质量控制。
相关资源
  • Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
    质谱代谢物文库(MSMLS)是一系列广泛存在于初级代谢的高质量小生化分子。其皆为高纯度(> 95%)化合物,并以经济、即用的形式提供。
  • Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
    MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
  • Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
    The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
  • Brochure: Metabolomics
    Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.