微生物培养基制备
微生物培养基制备指通过混合营养物质、缓冲和维持渗透压平衡的试剂以及选择性抑制剂或指示剂来配制支持微生物生长和鉴别的琼脂或肉汤。这是微生物检测中腐败和致病微生物定期监测的例行任务。
培养基类型
微生物培养基应为所有或特定类型的微生物提供最佳的生长条件。其具体成分取决于培养物种和应用目标。培养基pH应根据微生物种类进行调节。微生物培养基根据多种参数分类,如化学成分、物理性质和功能。具体分类如下所述。
相关技术文章
- 微生物学理论简介。无论微生物是天然来源抑或是人工基因工程改造的成果,所有微生物学家最初的目标都是确保自己的微生物培养物能够可重现地生长。
- The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- 微生物需要营养,营养是指微生物生长与繁殖所需的能量来源和特定环境条件。在自然环境中,微生物已经适应了最适合其需要的栖息地,然而在实验室中,这些要求必须通过培养基来满足。
- 了解培养基将隐藏的非清真成分带入清真认证生产区域的影响,以及如何避免清真认证培养基出现这类风险。在清真认证生产区域进行微生物质量控制 (QC) 检测,避免认证失败的风险。
- 查看完整内容 (43)
相关实验方案
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Public Health England (PHE) video contains storage conditions and directions for preparing LENTICULE discs as reference materials within solid and liquid media.
- ISO published revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards in 2017. In Part 1, a horizontal method for the detection of Listeria monocytogenes and Listeria spp. is specified, and in Part 2, the enumeration of these organisms in food, animal feed and environmental samples is described.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- 查看完整内容 (7)
查找更多文章和实验方案
按化学成分分类的微生物培养基
合成(成分明确)培养基 是一种化学成分明确的培养基,常用于培养光能自养生物,如蓝细菌和光合原生生物,广泛应用于微生物代谢研究。
天然培养基 是一种化学成分不确定的培养基,包括蛋白胨、肉类提取物和酵母提取物,可满足不同微生物的营养需求,主要用于培养营养需求复杂的苛求性菌。
按物理状态分类的微生物培养基
固体培养基 使用1-7%琼脂或10-20%明胶凝固液体肉汤,用于分离不同微生物、获得纯菌落、制备斜面琼脂和穿刺琼脂培养基。
液体培养基 不含任何凝固剂。接种和培养后,细胞形成可见小团或肉汤变混浊。
按制备方法分类的微生物培养基
即用型培养基 是用培养板、培养瓶、试管或其他容器装载的液体或固体培养基,可直接使用,或可在重新融解和添加补充剂后直接使用。
商品化脱水合成培养基 是一种干燥培养基,使用前需要加水和加工,配制成完全培养基或使用前添加补充剂的不完全培养基。
各别成分制备的培养基是完全由微生物实验室取各别成分配制的培养基。
按需培养基 是由一种能够让高度浓缩的无菌培养基在实验室中维持提供的系统生产的。通过用无菌水稀释,它可根据需要生产所需量的无需高压灭菌即用型培养基。
微生物培养基制备
商品化脱水合成培养基应按照厂商提供的使用说明配制。调整蛋白胨、酵母提取物、琼脂、缓冲物质和抗生素这些基本成分的配方实现培养基的一致性。取所需量的脱水培养基或各别成分加入蒸馏水通过不断搅拌(必要时再进行加热)溶解,含琼脂的培养基在加热前应通过适当搅拌充分浸泡。必须调节pH,将培养基用适当容器分装进行高压蒸汽湿热灭菌。热敏感物质(如蛋白质、酶)应通过膜滤灭菌。
培养基应在规定温度储存防止成分发生变化,保存时间不得超过产品保质期。培养基必须无菌制备和保存,免遭微生物污染。通过密封包装和/或5 °C ± 3 °C储存尽量减少保存时的水分流失。避光、避热和脱水保存可延缓化学降解,以免造成氧化和抗菌剂损失等后果。