Merck
干燥剂
圆形玻璃容器,盖子密封,顶部有旋钮,便于操作。干燥器内部有两个腔室:上腔室放置一个透明的小碟子,里面装有白色或灰色物质,可能是样品。下腔含有一种橙色的颗粒状材料--干燥剂,可以吸收湿气。干燥器配有一个用于真空连接的侧阀,可以排出空气,创造一个低湿环境。整个设备由透明玻璃制成,外观时尚。
干燥剂又称干燥剂,是一种吸湿化学品,广泛用于保持样品和物质的干燥状态,防止容器中形成湿气。它们在保护各行各业的商品免受潮湿、霉菌和腐蚀方面发挥着至关重要的作用。在实验室环境中,干燥剂经常用于不同的设备和环境,以确保干燥。干燥剂的一些常见例子包括氯化钙、硅胶和分子筛,它们都具有针对特定应用的独特性质,确保能满足不同的需求。
概要
二氧化硅干燥剂
分子筛
五氧化二磷干燥剂和 SICAPENT® 五氧化二磷
氯化钙干燥剂
氧化钙干燥剂
膨润土干燥剂:
    表面多孔硅胶
    硅胶干燥剂或高纯度硅砂等硅基干燥剂可用于要求高吸附能力或粒度控制的应用中。介孔二氧化硅具有独特的物理特性,如高比表面积和有序的孔隙结构,这使其在从二氧化碳2 封存到催化和去除废水中的重金属(如铅、铁、金等)等各种应用领域都具有重要价值。无孔单分散硅胶颗粒可用于液相色谱法 ,而高纯度硅胶则可用于闪蒸色谱法。
    硅胶干燥剂小袋:
    干燥剂小包是装有硅胶的密封小包,旨在为敏感产品提供可靠的防潮保护。它们有各种尺寸和包装规格,可满足不同的需求。我们的干燥剂小袋包括高吸附性硅胶,可有效防止储存和运输过程中的湿气损害。
    分子筛:
    分子筛几乎适用于干燥所有气体和液体。它们常用于干燥器和干燥管中,以保持溶剂 的绝对干燥,也可用于色谱柱中,以干燥气体或溶剂,以及用于选择性吸附。(如氯仿中的光气)。
    即使在高温和待干燥物质含水量较低的情况下,分子筛也能显示出较高的吸附能力。由于它们的孔非常小,而且尺寸精确,因此只能选择性地吸附小到足以通过孔的分子。分子筛对极性和不饱和有机分子的吸附亲和力特别高,但 H2O 总是优先被吸附。另一个优点是它们具有高度的化学惰性和无毒性,易于使用和处理。再生可根据需要随时进行。
    我们提供用于卡尔费休滴定仪的 0.3 纳米珠状分子筛和水分指示剂棕色凝胶。
    沸石分子筛:
    沸石是一种多孔矿物,可以选择性地吸附某些分子。它们可用于各种过滤工艺,包括水处理和气体分离。我们提供各种沸石分子筛,用于吸附 Na+、K+、Ca2+、Mg2+ 等各种阳离子。
    五氧化二磷干燥剂和 SICAPENT®五氧化二磷:
    五氧化二磷是一种强力干燥剂,适用于干燥中性和酸性气体、饱和脂肪族和芳香族碳氢化合物、腈类、烷基和丙烯酰卤化物以及二硫化碳。
    此外,我们还提供 SICAPENT® 在惰性载体材料上带有指示剂的粒状五氧化二磷干燥剂。它专为在干燥管中使用而优化,尤其适用于干燥快速流动的气体,指示器提高了其易用性。SICAPENT® 干燥剂比单纯的五氧化二磷多吸附 20% 的水分,即使在大量吸水后也是如此。这一特点保留了五氧化二磷自由流动的颗粒形态,使其更容易去除,是干燥管内快速流动气体的理想选择。
    氯化钙干燥剂:
    氯化钙(CaCl2 )是一种价廉易得的钙盐,广泛用于各种用途。其重要性在于它是除冰剂的关键成分,能有效融化冰雪。氯化钙的干燥能力高达 98%,通过结晶与水结合,并可通过加温再生。无水氯化钙干燥剂是一种经济型干燥剂,在液体和中性气体干燥等实验室干燥过程中发挥着重要作用。
    此外,氯化钙被证明是多种溶剂的有效干燥剂 。它非常适合干燥丙酮、醚类、多种酯类、脂肪族、烯烃、芳香族和卤代烃。此外,它还可以制成颗粒状,因此常用于干燥管中。
    氧化钙干燥剂:
    氧化钙是一种碱性干燥剂,适用于中性和碱性气体、胺、低沸点醇和醚的脱水。我们的氧化钙取自精选的天然大理石,有助于对人类和环境的可持续保护。
    膨润土干燥剂:
    我们精选的膨润土可吸附杂质并阻止其通过过滤介质,从而有效地澄清液体。其应用包括澄清食用油和矿物油、油漆、化妆品和药品。