Merck
单克隆抗体特征鉴定和质量控制
确保药物安全性和有效性的关键
主页完整的产品系列单克隆抗体(mAb)特征鉴定和质检完整质谱分析
单克隆抗体(mAb)的特征鉴定和质量控制对于确保其有效性和安全性至关重要。HPLC和质谱等是评估各种特性(例如聚集体、电荷变异体和翻译后修饰(PTM))的关键分析技术。我们广泛的产品选择可帮助您对单克隆抗体进行详细分析和评估,维持质量和有效性。
单克隆抗体完整质谱分析
对单克隆抗体进行完整质谱分析,测定蛋白质形式的单克隆抗体的准确分子量,以便对mAb进行特征鉴定和质检。该技术使用高分辨率质谱分析完整状态下的单克隆抗体,以确认其氨基酸组成并检测异质性和糖形式。​
了解我们为监控单克隆抗体工作流程的质量并验证一致性而提供的一系列产品,包括高性能尺寸排阻柱(SEC)、离子交换柱、反相柱、HPLC缓冲液、MALDI基质和标准品、高纯度溶剂、试剂、蛋白质样品制备工具和标准物质。 
相关产品
Loading
相关类别
HPLC柱装在实验室仪器中。实验室工作人员手戴蓝色丁腈手套。
HPLC色谱柱
使用我们的SEC、离子交换和RP柱实现精确的分离和特征鉴定。
五位科学家身穿白色实验室外套、戴着护目镜和蓝色丁腈手套,在实验室内的不同站点工作,操作化学分析仪器并填充玻璃烧杯和小瓶。
HPLC缓冲液
使用我们的质谱兼容缓冲液,将您的分析直接与质谱分析合并。
手戴蓝色丁腈手套的实验室工作人员打开带有Supelco®品牌标签的棕色大号溶剂瓶。图中仅显示工作人员的手和小臂。背景可见一个棕色小溶剂瓶和两个白色小瓶。
高纯度溶剂
在单克隆抗体生产中使用我们的非凡品级溶剂,最大限度降低杂质风险。
实验室工作人员戴着蓝色手套的手部特写,手上拿着一支装有绿色溶液的离心管。
MALDI基质和标准品
分析有关单克隆抗体成分、纯度和结构完整性的关键信息。
黑发女实验室工作人员佩戴着护目镜、身着白色实验室外套和蓝色丁腈手套,正在制备试剂溶液。背景中可见玻璃瓶、玻璃烧杯和电脑屏幕。
分析试剂
探索我们用于单克隆抗体特征鉴定的ELISA试剂盒、蛋白质印迹试剂和荧光染料。
黑发女科学家戴着蓝色丁腈手套、白色实验室外套和护目镜,将溶液加入离心管
蛋白质样品的制备
通过分离单克隆抗体,确保下游分析技术的准确性和可靠性。
配有白色橱柜和定量分析化学实验室设备的实验室,背景内无人工作。可以看到通风柜、玻璃瓶和烧杯。
标准物质
用于校准和验证分析方法,确保高纯度和准确性。
相关文章
1/2
相关网络研讨会
提高MS灵敏度的方法技巧
了解如何避免杂质和污染物,实现并维持高质量、高灵敏度的LC-MS分析。
优化生物分析工作流程
探索对人类和动物血清中的单克隆抗体和蛋白质进行定量分析的简单、高通量方法。
探索我们的产品和服务