Merck
主页Products细胞培养和分析无菌实验室培养基过滤和培养器具
无菌实验室培养基过滤和培养器具
无菌实验室培养基过滤器用于去除颗粒污染物、液体试剂灭菌,以及实验室试剂、缓冲液和培养基溶液澄清,是减少培养物污染的关键器具。我们的无菌过滤解决方案采用高性能滤膜且多种规格选择,包括针头式过滤器、负压过滤装置和瓶顶式过滤器。Stericup®过滤装置配有接收瓶,可处理并存储150 mL至1,000 mL体积的滤液。   
一名身穿白大褂的妇女正在使用装有红色液体的实验室烧瓶,烧瓶与另一个底部装有蓝色液体的设备相连。
Millipore®无菌过滤器
无菌过滤装置用于澄清细胞培养基、细胞培养试剂、缓冲液、生物样品、蛋白质样品等,并避免微生物污染。这类装置提供了一种高压灭菌替代方法,后者可降解敏感、不耐热的生物成分。我们提供各类容量的Millipore®无菌过滤器,适用于细胞培养、长期储存试剂制备以及其他应用。
Stericup® 真空过滤器
Stericup® 过滤装置在数十年来一直是培养基和缓冲液过滤领域最受信赖的系统。新一代Stericup® Quick Release真空过滤装置采用符合人体工程学的更新设计,优化了可用性、简化了过滤流程,同时通过Millipore® 久负盛名的膜性能而对基础细胞培养物提供保护。   
Millipore® 的科学家并未止步于世界上最可靠的无菌过滤。我们的可持续发展承诺不断驱动我们设计有助实验室实现可持续发展目标的可靠无菌滤器装置。Stericup® E和Steritop® E滤器提供了与数十年来全球细胞培养领域坚定不移的选择相同的无菌过滤─可直接连接到商用培养基瓶上,不再需要使用塑料过滤漏斗,最高减少48%的塑料耗材浪费。
五种不同液体量的实验室体积计量工具。从左到右依次是一个红色液体已达测量线的小烧杯、一个装有一半红色液体的量筒、另一个底部装有较少量液体的量筒、一个倒置烧杯顶部的空容量瓶,最后是一个装有一半透明液体的大烧杯。工具上标有测量线,背景为白色。
浏览更多类别
多孔细胞培养板的详细灰度图像,突出了细胞培养实验所必需的精确性和均匀性,是细胞培养用品综合系列的一部分。
细胞培养用品
大量细胞培养用品,包括血清学移液管、细胞扩增器和提升器、用于粘附的烧瓶
查看产品
白色背景下各种颜色和尺寸的Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器。这些过滤器代表着一系列实验室用小体积过滤产品。过滤器有各种颜色,如蓝色、绿色、黄色、紫色和红色,不同颜色代表着不同过滤器类型或孔径。每个过滤器都呈圆形,顶部为锥形漏斗状结构,便于连接进样针。过滤器的中心部分为白色,带有标签,包括品牌名称&ldquo;Millex®&rdquo;。一些过滤器顶部透明,其它过滤器顶部不透明。图片中还包括一个漏斗配件,用于将液体倒入过滤器。这些漏斗设定了小体积过滤(1-200 mL)的标准,由于其在样品制备中无与伦比的一致性,人们开发出了许多要求使用该漏斗的方法。
Millex®针头式过滤器
Millex®注射器过滤器有无菌和非无菌两种规格,提供多种膜和外壳选择……
查看产品
实验室环境中,一名研究人员戴着紫色乳胶手套,手里拿着一个装满粉红色培养基的Millicell<sup>®</sup>细胞培养插片。该小室位于多孔板上方,多孔板的多个孔中也含有相同的粉红色培养基。图片的焦点放在细胞培养小室和多孔板,强调了它们在细胞培养应用中的重要性。背景是实验室常用的不锈钢表面,便于清洁和消毒。
Millicell® 细胞培养小室和平板
Millicell®细胞培养小室和培养皿、室载玻片和多层细胞培养瓶……
查看产品
用于细胞和生化检测的MultiScreen®过滤板
MultiScreen®过滤板
MultiScreen® 96孔和384孔规格的过滤板有多种膜可供选择,适用于高通量……
查看产品