Merck
病毒疫苗生产
灭活和减毒活病毒的工艺链
病毒疫苗由减毒或灭活病毒组成。这些疫苗可激活所有阶段的免疫系统,并通过引发靶向目标病原体的中和抗体而提供快速、持久的长期免疫。
减毒病毒疫苗的生产工艺较为复杂,由多个步骤组成且必须保持减毒病毒的感染潜力。虽然有通用的生产工作流程,但并无模式化的生产方法。相反,每道工艺都必须根据病毒的形状、大小、性质、理化行为、稳定性和宿主特异性进行定制。  
推荐类别
三个生物工艺用Mobius<sup>®</sup>一次性生物反应器。左边是Mobius® Breez微型生物反应器,中间是Mobius® 3 L一次性生物反应器,右边是Mobius® iFlex生物反应器。
生物工艺Mobius® 一次性生物反应器
工艺化学品是生物制药的重要组成部分...
购买产品
展示两个人在实验室环境工作的图片。左侧有一个巨大的不锈钢圆柱形仪器,一名穿着白色实验服、戴着紫色手套的工作人员正在与其交互。
生物工艺细胞培养基和补料
我们现售和定制生物工艺细胞培养基(CCM)产品可提高上游单抗、疫苗、基因/细胞治疗工艺的产率。
购买产品
病毒载体上游工艺流程
病毒载体上游工艺流程
我们为攻克慢病毒生产难题而研发的转染技术解决方案采用悬浮细胞系、化学成分明确的培养基以及具有临床规模成熟性能的工艺。 
购买产品
生物工艺细胞系
生物工艺细胞系
我们的即用型现售细胞系系统大幅降低了生产用新细胞系开发的时间、成本和风险。无论您是生产用于基因治疗的抗体、重组蛋白或是病毒载体,我们的细胞系平台都能加速您的上游进展。  
购买产品
工作流程
图示为黄色背景下,一名医护人员手持大型病毒模型,向一家三口讲解病毒知识
基因治疗制造
基因疗法的兴起正在推动快速创新,但生产商在推出新疗法时却困难重重
白色背景下的紫色生物反应器轮廓图。
高效的病毒纯化工艺能提高产量、缩短临床应用时间线并降低生产成本
白色背景下的紫色线条路,图中的化学烧瓶正连接着冷凝器。
配制商业可行的基因治疗制剂需具备高水平的应用和监管专业知识
对焦在病毒结构上的放大镜,表示正在对病毒成分进行分析或检验。
关键的病毒载体产品生物安全性试验和鉴定可以规避安全隐患,增进产品理解
传送带上三个瓶子的紫色线条图,中间的瓶子正在进行机器灌装。
CDMO合作关系在推进临床管线及成功商业化方面发挥着关键作用
解冻并扩增细胞和种子
将来自工作细胞库或主细胞库的冷冻细胞解冻并扩增,以增加其数量,为后续处理步骤做准备。
培养基和接种物制备
利用适合细胞生长和病毒生产的营养物质、补充剂和 pH 环境对细胞培养基进行优化。
细胞生长和病毒生产
细胞在生物反应器或其他特定条件下的受控环境中生长,以最大限度地提高病毒产量。
细胞裂解
在 AAV 生产过程中,通过化学或机械方法裂解宿主细胞,使病毒释放到培养基中。
DNA 消化
使用核酸酶消化不需要的全细胞和质粒 DNA。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档
相关技术文章
查找更多文章和实验方案
通过可靠的扩大化优化上游生产力和澄清工艺
为满足生产力要求,必须对针对生产病毒疫苗而开发的上游培养工艺进行优化。该优化涉及澄清步骤,对于去除细胞和细胞碎片并确保稳健的病毒收集至关重要。  然而,只有能够针对预期市场需求进行可靠扩大化的上游工艺才能成功。
通过稳健地去除杂质实现产量和效率目标
来自裂解细胞的核酸是病毒疫苗生产工艺常见的一种污染物。监管规定要求残留的宿主细胞核酸水平需低于10 ng/减毒疫苗剂量。Benzonase®核酸内切酶处理以及随后的切向流过滤是一种稳健而强大的组合,可降解和去除残留的核酸成分。
最大限度提高下游回收率
在浓缩和渗滤过程中,Benzonase®核酸内切酶处理可实现大多数病毒疫苗所需的纯度水平。然而,新一代病毒疫苗(例如日本脑炎病毒(JEV)和登革热病毒(DENV))的纯度目标则需要通过层析来实现。由于每一道生产工艺都必须根据病毒的特征进行定制,因此下游纯化选项的工具箱对于实现所需的纯度、最大限度提高回收率至关重要。
确保患者安全
尽管病毒疫苗是使用减毒病毒生产的,但确保患者的安全仍然是重点。最终的病毒疫苗批量与水相当。因此,在最终配制和灌装完成步骤之前,可使用0.22 µm无菌过滤对疫苗进行灭菌。
图示为微生物培养物或分散在培养皿中的多个细胞的蓝色线条图。
图像由左侧的梯度密度结构滤光片和右侧的另一台蓝色设备组成。
图示为一个简单的蓝色带盖瓶子轮廓。瓶内有一个同为蓝色的分子结构图标。瓶身侧面平直,瓶盖为方形,均为蓝色轮廓。分子结构由多个圆圈组成,彼此由线条连接。
我们可提供行业内高品质的无菌过滤液,凭借遍布全球的GMP基地供应各种即用型细胞培养基、缓冲液、CIP和SIP产品,助您优化生物制药生产。
了解更多
    下游 - 切向流过滤
    图示蓝色轮廓设备用于下游层析用户……
    图示为水过滤系统简图,水从水箱流经过滤器,在此过程中可能去除杂质。
    由蓝色圆圈和线条连接而成的三个独立结构,类似于分子模型。每个结构都由多个圆形组成,以非线性方式彼此连接,呈现出复杂多样感。所有结构及其连线统一为蓝色。
    最终无菌过滤和灌装是产品流程的最后一步,由气体过滤器、屏障过滤器和试管三部分组成。
    与电脑显示屏连接的投影仪蓝色轮廓图,其中显示着线条图。
    相关资源
    1/2
    相关产品