Merck
主页应用蛋白生物学蛋白通路研究
蛋白通路研究
蛋白通路抑制示意图(作为蛋白通路研究实例),其中涉及化学筛查和处理、蛋白质活性/酶活性观察以及蛋白质途径调节。
体内的生化和环境信号控制着细胞内过程以及细胞、组织和器官之间的相互作用。这些信号通过蛋白质、酶和受体组成的复杂网络或通路传递。蛋白通路分析是了解细胞和生物过程及其对生理、功能障碍和疾病影响的关键。包括抑制剂、活化剂和其他通路调节剂等小分子化合物,为研究人员研究细胞信号传导以及其他控制细胞命运、功能和表型的机制提供了关键的工具。
探索更多有关蛋白通路研究的信息。
相关技术文章
相关实验方案
查找更多文章和实验方案
化学筛选和处理
化学筛选对于药物发现至关重要,涉及化学探针识别等步骤。该技术使用从高通量筛选到酶和蛋白质靶标分析等技术,用于潜在治疗用途。化学筛选的一个新兴趋势是,越来越多地通过表型分析,发现能够在生物标志物表达、蛋白质活性和细胞行为方面造成所需变化的化合物。化学库筛选可帮助研究人员发现可作为药物发现起点的化合物。他们可以从这一点出发,通过靶标或表型筛选提炼比中结果,获得先导化合物,进一步开展研究和药物开发。
蛋白质和酶活性
蛋白质是由氨基酸组成的生物分子和大分子。它们在细胞和生物体中执行多种功能,包括:
  • 催化反应
  • 协助DNA复制
  • 运输分子
  • 构建细胞结构
  • 充当细胞信号传导受体
  • 为带电分子提供透膜通道
蛋白质活性失调与许多疾病有关,蛋白质和酶活性研究对于了解细胞和生物体作用机理至关重要。可通过小分子破坏或调控功能并观察蛋白质或酶浓度变化进而探测其活性,甚至可通过酶活性测定判断化合物对酶活性的影响。
蛋白通路调节
蛋白通路相互作用在细胞生长、分化、信号传导和凋亡等生物过程中具有重要作用。小分子是探索生物过程背后的机制及其与疾病的关系的重要工具。还可用其调节通路涉及的蛋白质,识别它们的作用以及与通路内其他蛋白质的互作方式。可通过抑制或破坏蛋白质互作调节这些通路,还可通过活化蛋白质和受体以形成活化剂或激动剂生物反应进行调节。
相关产品