Merck
光反应器
实验室环境中的PennPhD光反应器,采用白色和灰色设计,带数字控制,背景为柔焦的实验室设备。
光反应器是一个集成式平台,可以稳定和可重复地进行光氧化还原催化反应。每个光化学反应器由光源和冷却系统组成,以保持反应物和产物的稳定性。
我们的光反应器为从筛选到放大的光化学反应提供了通用和高效的手段,兼容一系列波长,且允许多个光催化反应并行运行。
还可以探索我们广泛的光催化剂产品组合,包括吖啶、铱和钌催化剂、可见轻金属复合光氧化还原催化剂和无金属有机催化剂,可满足您所有的光氧化还原化学需求。
拆开盖子并打开电源的SynLED 2.0 光反应器,显示了从反应器发光的蓝色光源。
SynLED平行光反应器 2.0
SynLED平行光反应器2.0包含一个底部发光的4 x 4 反应块,配备365 nm450 nm 波长的LED。全新设计的反应器有助于改善热沉技术,高效石英LED盖保护光源免于溶剂破坏同时具有良好的光投射性能。这些升级使得不同反应和不同运行操作之间实现更高水平的一致性。
蓝色背景下的LightOx PhotoReact 36光反应器具有白色圆柱体结构,带有红色图案,连接带数字显示的白色控制器。
LightOx PhotoReact 365 光反应器
台式 LightOx PhotoReact 365 光反应器使用稳定的直接紫外光催化光化学和光生物反应。研究人员可以完全控制光强度、能量输送率和时间,通过传感器监测,以获得快速、可重复的结果。反应器可使用标准尺寸的多孔板或单个 95 毫米圆盘。
实验室工作台上的Penn PhD Photoreactor M2反应器,带拱形顶部,发射蓝光,背景为工业设备。
Penn PhD Photoreacto M2
Penn PhD Photoreactor 是一款完整的光氧化还原催化反应器。  该台式仪器包括可变 LED 光源(在365至450nm)、机械搅拌和冷却装置。  反应器支持各种小瓶尺寸,包括 gc、4、8、20 和 40 mL。
相关产品资源
1/2
相关网络研讨会
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
光氧化还原催化在有机和大分子合成化学中的基本原理和应用。
观看见解深刻的网络研讨会,了解光氧化还原催化剂在有机和大分子合成中的基本原理和应用。