自动化化学合成
自动化学合成利用自动化系统完成化学合成的整个过程。从小分子到复杂的有机分子,各种化合物都可以在更高的速度和效率下生产,同时降低人为错误的风险。
通过与 Synple Chem 的合作,我们提供化学自动化以加速您的研究。Synple 自动合成平台由自动化学合成器和预填充试剂盒组成。您只需添加起始材料和适当的试剂盒到合成器。按下按钮,合成器就会生成、分离和净化您的产品,并执行自动洗涤顺序,为下一次无污染合成做好准备。
探索我们广泛的试剂盒,适合不同的反应类别,包含 40 多种不同的试剂:
- N-杂环形成 (SnAP) – 将各种醛转化为 N-杂环
- 还原胺化 – 将醛或酮和伯胺或仲胺转化为复合胺
- 蛋白质降解形成 – 与各种 PEG 交联剂长度和 VHL 或 CRBN 配体进行 PROTAC® 合成
- 生物素标签 – 通过还原性胺化或酰化将生物素标签附着在醛/酮或胺上
- Mitsunobu – 通过伯醇或仲醇的脱水偶联形成碳碳键
- Boc 保护 – 为伯胺和仲胺提供 Boc 保护
- Boc deprotection – 去除胺的 Boc 保护以形成游离胺盐
- 氟化 – 将伯醇和仲醇转化为相应的氟化产物
- 硅基去保护 – 去除硅基保护基团
- 酰胺形成 – 偶联胺和羧酸
- Suzuki 偶联 – 芳基卤化物与芳基硼酸偶联
- Nosyl 保护 – 为伯胺/仲胺和胺盐提供 o-Ns 保护
- Cbz 保护 – 提供伯胺/仲胺和胺盐的 N-Cbz 保护
相关产品资源
- 锡甲酸钠试剂
饱和N-杂环构建砌块或SnAP试剂对于方便合成中环饱和N-杂环(包括双环和螺旋环结构)越来越重要。SnAP试剂稳定且易得,可与广泛可用的芳香醛、杂芳族醛、脂肪族醛和乙醛醛偶联。
- Partial PROTACs
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
- SynpleChem Brochure
相关资源
- C&EN eBook: A grand synthesis: Automation is changing how scientists synthesize chemicals
Explore how automated synthesis platforms can expedite chemists’ workflows and minimize time and resources spent.
- Chemistry World Webinar: Automated capsule chemistry with Synple: do more, faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.