Merck
主页Products分析化学标准物质农药标准品
农药标准品
有一辆拖拉机正在农田上作业。
农药指旨在防止、破坏、排斥或减轻任何有害生物的化学、生物制剂(例如病毒、细菌、抗微生物剂、消毒剂等)或多种物质混合物。它们可用于消除昆虫、啮齿动物、杂草、细菌、植物病原体、软体动物、线虫、霉菌、真菌等指定害虫以及任何具有破坏特性、造成滋扰、传播疾病或作为疾病媒介的微生物。 
这些农药的残留物可能最终进入空气、土壤、水和食物中。通过我们的农药参考物质,可根据国家和国际法规准确监测土壤、水和食物的质量。 
查看特色产品:
农药分析标准品级(PESTANAL®
PESTANAL®农药分析标准品专用于常规分析或筛查检测,提供了多种干粉或溶液标准品选择。其中干粉形式的农药标准品系列包括父代物质以及越来越复杂的代谢物。为充分确保透明度,您每次购买时我们均提供包含有效期的分析证书以及产品色谱图。
同位素标记农药
同位素稀释质谱(IDMS)常用于确定基质效应及由分析物损失而导致的结果偏差。该技术利用了同位素标记化合物物理特性与未标记的类似物相同这一原理。在质谱分析时,通过在同位素标记类似物之前加标样品,仍可以在质谱法中对其进行区分,从而可以轻松确定并补偿处理过程中的材料损失。我们提供日益扩充的13C、15N或D标记干粉物质和溶液产品线。
农药参考物质级
我们的农药参考物质级产品通过ISO/IEC 17025认证,性质已使用qNMR或质量平衡法测定。因此,这些参考物质可帮助您获得可测量、准确和可追溯的结果。
农药认证参考物质级(TraceCERT®
我们快速扩展的TraceCERT®产品线涵盖的农药CRM越来越多,且所有产品均通过ISO/IEC 17025和ISO 17034认证,并可追溯到NIST SRM。这类产品可以用作校准标准品、内参或替代标准品、加标溶液或实验室对照样品。上述农药标准品可以干粉材料、单组分或多组分混合物形式提供。
农药代谢物
现代农药一旦施用,由于物理化学和生物转化作用,往往会迅速降解。因此,样品中的农药残留可能不会被检测到或检出浓度很低。因此,监测农药代谢物并记录过往使用情况非常重要。我们不断扩展的农药代谢物产品线涵盖了各种质量等级(分析标准品、参考物质、认证参考物质即),并提供了不同形式选择(干粉、溶液)。