量子点
相关产品资源
- 量子点
量子点是一种微小颗粒或纳米晶体,即直径在2-10纳米之间的半导体材料。
- 石墨烯量子点:属性、合成及应用
阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
- Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials
We presents an article concering Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials.
- Perovskite Quantum Dots Synthesis
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
- Methods of Synthesizing Monodisperse Colloidal Quantum Dots
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Emerging Quantum Dot Materials: Synthesis and Application
Properties of perovskite quantum dots (QDs) and their suitability for display applications, PbS QDs and their application in photodetectors and solar cells and QDs synthesis intricacies.
- 发光二极管 (LED)
- 固态照明(SSL)
- 显示
- 光伏(PV)
- 晶体管
- 量子计算
- 生物医学影像
- 福斯特共振能量转移(FRET)
- 生物传感器
无机量子点
我们提供各种量子点产品,包括核型、核壳型和合金量子点。其中,核型颗粒由单一材料(如硫族化合物)组成。核壳型量子点包括一种半导体核材料和一个明确的半导体壳,如ZnS,这种壳材料应用广泛,可以实现高量子效率和稳定性。最后,在通过均一的梯度式内部结构调节光性质时,合金量子点可以保持其尺寸。
与常规分子染料相比,无机量子点具有连续吸收光谱,以及更好的光稳定性。我们的量子点的光谱范围涵盖了从UV到NIR的区域,可提供水或甲苯溶剂这两种易于处理的溶液形式,具有一系列表面功能化功能,可用于生物成像应用,包括常见的化学物质,例如羧基、胺和琥珀酰亚胺4 -(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-甲酸酯(SMCC)。
碳基量子点
碳基量子点除了具有量子限制和边缘效应外,还显示出许多有利的特性,例如高生物相容性、水溶性、化学修饰简单,以及催化特性。碳基量子点包括石墨烯量子点(GQD)和碳量子点(CQD)。GQD是石墨烯结构(sp2-杂化碳),由横向尺寸小于100纳米的数层片层组成。 CQD由类似于无定形碳的无序sp2-和sp3-杂化碳结构组成,物理尺寸小于10纳米
钙钛矿量子点
钙钛矿量子点(PQD)是一种具有高发光效率的半导体材料。该材料具有低阈值,可调波长和超稳定的受激发射(SE)。该半导体是一类基于有机-无机金属卤化物的钙钛矿杂化材料,通式为ABX3,其中A为铯(Cs)或FA(甲脒),X为氯(Cl)、溴(Br)或碘(I)。该材料具有直接带隙,可用于多种光电设备。
量子点试剂包
您可充分利用我们的量子点试剂盒的独特光学特性和生物相容性。试剂盒含有纳米粒子和即用型混合物。 轻松地筛选抗体或开发新体外试剂。无需偶联经验。您可在研究中充分发挥这些功能强大的材料的潜能。