我们在液相色谱领域有着悠久的专业知识和创新历程。为此我们长期设有一支庞大的科学家团队,不断编制HPLC、UHPLC和LPLC相关的实验方案、专论和研究论文。我们的技术文库包含大量详尽的实验方案,可帮助您依照各类法规方法定量特定分析物。
小分子HPLC
小分子为离子和化合物,分子量通常低于900道尔顿。这类化合物可使用柱化学性质各异的硅胶颗粒型或整体型固定相,通过HPLC、UHPLC和LC-MS等方法有效分离和分析。
大分子HPLC
高效液相色谱(HPLC)可用于分离和鉴定样品中的蛋白和多肽等生物大分子。此技术借助高压,将溶剂(流动相)中的样品泵入吸附剂(固定相)填充的色谱柱中。
低压液相色谱
低压液相色谱(LPLC)是一种低压运行色谱技术,通过泵作用将流动相输送到包含固定相的色谱柱上。