薄层色谱(TLC)
TLC是一种广泛应用于定量和定性分析的分离技术,以固定在玻璃、塑料或铝板上的吸附剂作为固定相而且还可使用流动相的液体溶剂,该溶剂在携带样品穿过色谱板时,对其进行分离。与其他分离技术相比,TLC更为简单、灵敏,分析更快速。
查看特色产品:
HPTLC板
HPTLC板可减少谱带扩散并缩紧色谱区或斑点。HPTLC板,包括我们的多格式板,有多种尺寸和载底以及两种不同的荧光指示剂可供选择。我们经典的硅胶HPTLC板可对复杂样品进行快速灵敏的定量分析,适用于手动和仪器操作。我们还供应多种特殊的HPTLC板,包括:
- 改性硅胶HPTLC板,可用于复杂的分离
- 纤维素HPTLC板,可用于亲水和极性物质分离
- LiChrospher® HPTLC板,经优化可用于快速高通量分离
- 高纯度HPTLC板,可最大限度降低背景信号,实现无污染分离
- ProteoChrom®HPTLC板,可用于分析肽和蛋白质消化物
- 浓缩带HPTLC板,可用于大体积样品的应用和分离
- 具有独特激光代码的GLP HPTLC板,可帮助进行文档记录和保存
MS级TLC和HPTLC板
我们的MS级板可对经TLC和HPTLC板分离和干燥的样品直接进行质谱分析。色谱分离后,我们的MS级板TLC板还可用于基于洗脱或基于解吸的TLC-MS。除带或不带荧光指示剂的MS级板,我们还提供:
- 纳克范围内的痕量分析
- 低背景信号和高灵敏度
- 性能俱佳的标准TLC和HPTLC板
制备型TLC(PLC)板
制备型TLC板可用于大样品的分离分析。通常将样品以较宽的谱带而非斑点的形式进行加载,然后通过UV检测进行分析。分离完成后,将吸附剂从板上刮除并用强溶剂洗脱,从而获得样品。
- 我们提供改性和未改性两种涂覆材料。
- 0.5 mm-2 mm的涂层厚度
- 含或不含荧光指示剂
TLC吸附剂
我们的标准TLC吸附剂适用于不同用途的TLC和PLC,分析结果准确可靠。我们提供多种TLC吸附剂,包括:
- 硅胶60、氧化铝或纤维素等不同类型
- 各种等级和粒度
- 含或不含粘结剂
- 含或不含荧光指示剂