Merck
跳至
IP10
蛋白G Plus/蛋白A-琼脂糖
A mixture of Protein G PLUS and Protein A covalently conjugated to agarose. Useful for purification of IgG from biological fluids.
别名:
蛋白G琼脂糖
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
致您/货号是否有货价格
关于此项目
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116133
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
slurry (Liquid)
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
设计用于低压力下的免疫球蛋白纯化。产品尺寸是指填充微珠的体积。
与琼脂糖共价结合的蛋白G PLUS和蛋白A的混合物。可用于从生物体液中纯化IgG。
Application
抗体纯化
Physical form
PBS 中 50%混悬剂。
Other Notes
注:产品尺寸是指填充微珠的体积。该产品可直接与血清、血浆、组织培养基、腹水或其他生物体液一起使用,但如果有足够数量的起始物料,我们建议进行初始清洁步骤。如果在清洁步骤中从免疫球蛋白中除去聚集蛋白和脂质,则色谱柱寿命将大大延长。每毫升血清使用5-10毫升填充的珠子。
IgG纯化的推荐方案
缓冲液
所述的所有浓度均用于工作溶液,而不是10X浓缩液。注意:叠氮化钠是有毒的。
结合/洗涤缓冲液:100 mM磷酸钠pH值7.0、150 mM氯化钠、5 mM钠EDTA、0.01%叠氮化钠。
洗脱缓冲液A(见注释部分):500 mM醋酸铵pH值3.0,0.01%叠氮化钠。
洗脱缓冲液B:10 mM甘氨酸/HCl pH值3.0和0.01%叠氮化钠。
中和缓冲液:500 mM Tris碱,0.01%叠氮化钠。
贮备液:100 mM磷酸钠,pH值7.0,0.01%叠氮化钠。
方案
A。清理和浓缩
腹水和血清应在室温下凝结,在4°C冷藏过夜(以使凝块收缩并分离脂质),并多次离心以去除全部凝结的蛋白和脂质。用玻璃棒或小木棍将离心管顶部的脂质去除。应将组织培养基离心或过滤以除去聚集体。
IgG可以通过硫酸铵沉淀步骤进行浓缩和部分纯化。搅拌下添加硫酸铵至50%饱和度(313 g/L),并通过加入1 M HCl或NaOH检查pH值是否调节至7.0。离心以收集沉淀的免疫球蛋白,溶解在结合缓冲液中,并使用相同的缓冲液进行透析。
B.纯化
1.用琼脂糖结合物填充色谱柱
2.用约20倍柱体积的洗涤/结合缓冲液洗涤,直至洗脱液的pH值为7.0.
3.如果先前未针对结合缓冲液透析IgG,则将含IgG的样品稀释或透析到洗涤/结合缓冲液中(pH值6.5-7.5)。
4.将样品上样至色谱柱。
5.用洗涤/结合缓冲液洗涤,直到洗脱液在280 nm处的吸光度接近背景水平。
6.用洗脱缓冲液A洗涤以洗脱IgG,并收集组分直至A280恢复至背景水平。
7.用洗脱缓冲液B洗涤,收集组分直至A280恢复至背景。大多数IgG应该用缓冲液A洗脱。
8.加入等体积的中和缓冲液中和洗脱的IgG组分,并用pH值试纸检查pH值。为了获得最佳结果,请立即中和洗脱液。
9.为了立即重复使用色谱柱,重复步骤2的步骤。
10.为准备储存用色谱柱,用5倍柱体积的洗脱缓冲液B清洗色谱柱。
11.为储存色谱柱,使用30倍柱体积的储存缓冲液清洗;然后密封色谱柱出口并储存在冰箱中。
12.使用以下公式对纯化的IgG进行定量:
280 nm处的吸光度/1.4=浓度(mg/mL)。
为了制备洗脱缓冲液A,从乙酸开始,用氢氧化铵将pH值调节至3.0。
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
毒性:标准处理(A)
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c