There is no "how to use" video for this product. A product bulletin with procedure information is available at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/168/793/110012ug-ms.pdf
产品名称
铬酸盐测试, colorimetric, 3-100 mg/L (CrO42-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chromate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
3-100 mg/L (CrO42-)
application(s)
electroplating
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
方法:比色法,使用试纸和试剂,3 - 10 - 30 - 100 mg/L (CrO42-), MQuant®
Mquant® 铬酸盐测试包括试纸和所有必需的其他试剂。它可用于检测电镀和酸洗车间排放出的废水,检测水泥以及快速可靠测定铬酸盐。在弱磷溶液中,六价铬离子与二苯卡巴肼反应形成三价铬和二苯基卡巴腙,两者生成紫红色复合物。将试纸条的反应区与各色度块进行目视比较,可半定量测定铬酸盐浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®系列)之前对铬酸盐浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
Application
- 环境监测:铬酸盐测试对于监测水和土壤中的六价铬含量至关重要。这类测试有助于评估工业排放造成的环境污染,对于确保遵守环境法规至关重要。最近的研究重点是使用纳米混合(Al-Fe-Zr)氧化物吸附剂同时萃取磷酸盐和铬酸盐,证明其在检测水中铬酸盐污染方面具有更高的灵敏度和准确性(Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021)。
Other Notes
替代品:10012-1
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
存储类别
8A - Combustible corrosive hazardous materials
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| 1100120001 | 04022536120867 |
-
Is there a “how to use” video, that shows all the stages of treatment you can use the strip?
1 answer-