Fontos dokumentumok
56451
1,5-Diaminonaphthalene
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
összetétel
carbon content, 75.92% (theory)
hydrogen content, 6.37% (theory)
nitrogen content, 17.71% (theory)
analit kémiai osztály(ok)
oligonucleotides, peptides
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
kation nyomok
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
438.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
226 °C - DIN 51758
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.