Merck
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Szinonimák:
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.28
Beilstein:
3612052
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)