Merck
PZ038
Sigma-Aldrich
PF-06928215
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
rel-(1R,2S)2(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3 carboxamido) cyclohexane-1-carboxylic acid, rel-(1R,2S)2(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamido)cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H20N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
PF-06928215 has been used to study its inhibitory effects on cyclic GMP-AMP synthase (cGAS).
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06928215 is a high affinity (KD = 200 nM) active site-targeting, substrate-competitive cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor (IC50 = 4.9 μM; in the presence of 1 mM ATP, 0.3 mM GTP, 100 nM 45-bp interferon-stimulatory dsDNA (ISD)). PF-06928215 displays no inhibitory potency against dsDNA-induced IFN-β expression in cellular cGAS assays, most likely due to limited cell-permeability and/or high levels of cellular ATP and GTP in the reporter cells employed.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Discovery of PF-06928215 as a high affinity inhibitor of cGAS enabled by a novel fluorescence polarization assay
Hall J, et al.
PLoS ONE, 12(9), e0184843-e0184843 (2017)
Structure of the human cGAS-DNA complex reveals enhanced control of immune surveillance
Zhou W, et al.
Cell, 174(2), 300-311 (2018)
Subhadip Choudhuri et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008474-e1008474 (2020-04-22)
Trypanosoma cruzi (T. cruzi) is the etiological agent of Chagas cardiomyopathy. In the present study, we investigated the role of extracellular vesicles (Ev) in shaping the macrophage (Mφ) response in progressive Chagas disease (CD). We purified T. cruzi Ev (TcEv)