Merck
900666
Sigma-Aldrich
Bruker standard solvent
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid solution, TFA in H2O/ACN, TFA
About This Item
Lineáris képlet:
CF3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.02
Beilstein:
5446934
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
technika/technikák:
MALDI-MS: suitable
alkalmazás(ok):
general analytical
bp:
72.4 °C (lit.)
gőznyomás:
97.5 mmHg
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
97.5 mmHg
Forma
liquid
tartalmaz
2.5% trifluoroacetic acid
47.5% H2O
50% acetonitrile
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
bp
72.4 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
sűrűség
0.921 at 25 °C
kation nyomok
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
general analytical
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trifluoroacetic acid (TFA) is a nonaqueous solvent. At room temperature, TFA has the ability to liquify native and regenerated celluloses.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Trifluoroacetic acid (TFA) is mainly preferred as an internal chemical shift referencing agent in 19F NMR.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F
Lobbanási pont (C)
7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Test, 566, 59-87 (2016)
The use of biobased nanofibres in composites
Biofiber Reinforcements in Composite Materials, 571-647 (2015)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Methods in Enzymology, 566, 59-87 (2016)