Fontos dokumentumok
B4181
ProteoMass™ Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Szinonimák:
Bradykinin fragment 1-7, mass spec standard
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 10 nmol
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1 vial contains 10nmols.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.