Merck
94477
Supelco
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthyl)acrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthalenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Cyano-3-(naphthalen-2-yl)acrylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.23
Beilstein:
2270800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
Alkalmazás
suitable as Maldi-Matrix-Material
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)