76884
Anthranilamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥99% (NT)
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>365.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 185 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)