Merck
03565
Supelco
MALDI validation set polystyrene Mp ~700 - 70 000
certified reference material
Szinonimák:
Polystyrene, PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
certified reference material
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Komponensek
MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp values of select narrow polymers, which differ in molar mass.
This set inclces 6 different polystyrene standards ranging from Mp ~700 to ~70,000.
Each standard is characterized with GPC, a second absolute method (light scattering or H-NMR) and MALDI-ToF-MS.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)