Fontos dokumentumok
MSCAL3
ProteoMass™ Protein MALDI-MS Calibration Kit
Protein MALDI MS Calibration Standard
Szinonimák:
Protein Mass Spectrometry Calibrators
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ProteoMass™
Minőségi szint
minőség
Protein MALDI MS Calibration Standard
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
ProteoMass™ Protein MALDI-MS Calibration Kit has been used as a mass calibration standard for MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Kit Components Only
- Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 8 x 10
Kit Components Also Available Separately
- I6279ProteoMass™ Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 2 x 10Biztonsági adatlap
- C8857ProteoMass™ Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 2 x 10Biztonsági adatlap
- A8971ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 2 x 10Biztonsági adatlap
- A9096ProteoMass™ Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 2 x 10Biztonsági adatlap
- A8471ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 2 x 10Biztonsági adatlap
- Acetonitrile 30 mL
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.