Fontos dokumentumok
85429
Sinapic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, Sinapinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder
analit kémiai osztály(ok)
dendrimers, fullerenes, peptides, proteins
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
szín
slightly yellow
mp
~202 °C
oldhatóság
dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange)
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmasság
in accordance for UV test
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.