Fontos dokumentumok
42597
3′-Deoxythymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
BioChemika, puriss. p.a., suitable for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2′,3′-Dideoxythymidine 5′-triphosphate, ddTTP
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioChemika
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥98.0% (HPLC)
koncentráció
10.0-11.0 mmol/L (UV)
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
szennyeződések
≤1.5% ddNDP (HPLC)
alkalmasság
corresponds for UV test
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O13P3.Na/c1-6-4-12(10(14)11-9(6)13)8-3-2-7(23-8)5-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;/h4,7-8H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,11,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJSZKDPCBDXBCK-KZYPOYLOSA-M
Általános leírás
Kiszerelés
helyettesítve
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3