Merck
53940
Supelco
Hydrindantin dihydrate
for Stein-Moore-Chromatography, LiChropur
Szinonimák:
2,2′,3,3,3′,3′-Hexahydroxy-2,2′-biindan-1,1′-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H14O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.30
Beilstein:
1895666
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for Stein-Moore-Chromatography
Minőségi szint
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
~240 °C (dec.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC1(O)c2ccccc2C(=O)C1(O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3(O)O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2