Fontos dokumentumok
MSCAL4
ProteoMass™ MALDI Calibration Kit for Exactive Series MS, LTQ XL and LTQ Hybrids
MALDI MS Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ProteoMass™
minőség
MALDI MS Calibration Standard
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Developed and qualified specifically for use with Thermo Scientific Exactive Series MS, LTQ XL and LTQ hybrid mass spectrometers with MALDI sources
- Contains high purity, low alkali metal solvents and recrystallized matrix
- Conveniently packaged, to free you from time-consuming purification and weigh-up steps, and to allow you to focus on acquiring quality data
Jogi információk
Kit Components Only
- Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, for molecular biology 10 mL
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1