Merck
03597
MALDI validation set PS, PMMA, PDMS, PEG and PSS Mp ~4′300 - 6′500
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Polystyrenes are polymers, which contain styrene monomers. They can be blended as styrene homopolymer, and styrene copolymer can also be created, thereby finding applications in being used as high impact grades, heat resistance substances or chemically stable polymer or light stable substances.
Egyéb megjegyzések
MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp values of select narrow polymers, which differ in molar mass and polymer type (polartiy)
This mixed kit contains one polystyrene, one polymethyl methacrylate, one polydimethylsiloxane, one polyethylene glycol and one polystyrene sulphonate, with Mp ranging from ~4,300 to ~6,500.
Each standard is characterized with GPC and MALDI-ToF-MS.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Encyclopedic Dictionary of Polymers.
Gooch JW.
Science, 101-101 (2011)