Fontos dokumentumok
89063
4-Bromo-α-cyanocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-Bromophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, p-Bromo-α-cyanocinnamic acid, p-Bromobenzylidenecyanoacetic acid, BrCCA
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
analit funkcionális osztály(ok)
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
analit kémiai osztály(ok)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
oldhatóság
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(Br)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REWONLOPJHWIMK-VMPITWQZSA-N
Alkalmazás
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)