Fontos dokumentumok
MSCAL1
ProteoMass™ Peptide and Protein MALDI-MS Calibration Kit
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
Szinonimák:
MALDI-MS Calibration Kit for Proteins and Peptides
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ProteoMass™
Minőségi szint
minőség
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Alkalmazás
- Isolation and characterization of cytotoxic cyclotides from Viola tricolor.(1)
- Isolation and Characterization of novel cyclotides from Viola hederaceae.(2)
- To study the domain architecture and biochemical characterization of vertebrate Mcm10.(3)
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Kit Components Only
- Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 4 x 10
Kit Components Also Available Separately
- B4181ProteoMass™ Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 1 x 10Biztonsági adatlap
- P2613ProteoMass™ P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10Biztonsági adatlap
- A8346ProteoMass™ ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 1 x 10Biztonsági adatlap
- I6154ProteoMass™ Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10Biztonsági adatlap
- I6279ProteoMass™ Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 1 x 10Biztonsági adatlap
- C8857ProteoMass™ Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 1 x 10Biztonsági adatlap
- A8971ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 1 x 10Biztonsági adatlap
- A8471ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 1 x 10Biztonsági adatlap
- A9096ProteoMass™ Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 1 x 10Biztonsági adatlap
- A8846ProteoMass™ Angiotensin II MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10Biztonsági adatlap
- C8982α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, suitable for MALDI-TOF MS 4 x 10Biztonsági adatlap
- Acetonitrile 30 mL
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Related Content
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.