Merck
PFS11
Supelco
SpheriCal Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
termékcsalád
SpheriCal
form
powder
eltarthatósági idő
expiry date on the label
molekulatömeg
Mr 700-1500 Da
összetétel
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Alkalmazás
For mass calibration in mass spectrometry
Kiszerelés
Quantity: 5 mg/vial
Jogi információk
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.
Related Content
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.