Fontos dokumentumok
39468
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure
Szinonimák:
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
form
solid
analit kémiai osztály(ok)
glycans, peptides, proteins
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL, clear
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.