Fontos dokumentumok
87884
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
DCTB
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mp
123-126 °C
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorption
>2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES string
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)